Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Karboxylsyra för RNA-rening
Produktkod. 17877378
Kvantitet:
2 ml
10 ml
Produktkod. 17877378
Brand: Invitrogen™ 65021D
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dynabeads Karboxylsyra för RNA-rening är monostora (1μ m), monodispergerade, paramagnetiska pärlor kännetecknade av hög hastighet till magnet och hög pelletstabilitet.
Dynabeads Karboxylsyra för RNA-rening är monostora (1μ m), monodispergerade, paramagnetiska pärlor kännetecknade av hög hastighet till magnet och hög pelletstabilitet. De är avsedda att användas med Dynabeads RNA-bindningsbuffert, för enkel, skalbar och automationsfärdig rening av rå-RNA producerat genom in vitro-transkription (IVT ). Kombinationen är särskilt lämplig där flexibilitet och hög renhet krävs, såsom under upptäcktsfasen av mRNA-vaccinutveckling och efter den fasta fasen IVT reaktion med Dynabeads Streptavidin för in vitro-transkription.
Funktioner av Dynabeads Karboxylsyra för RNA-rening inkluderar:
  • Återanvänd effektivitet —minst sex gånger för att minska kostnaden och tiden i ett enkelt arbetsflöde
  • Skalbarhet —växla mellan manuella och automatiserade arbetsflöden för att matcha din önskade skala (mikrogram till gram mRNA) och genomströmning
  • Kvalitet —säkerställer säker och flexibel försörjning av magnetiska pärlor för att navigera från RNA-baserad läkemedelsupptäckt till kommersiell tillverkning utan extra tid eller kostnader för att byta teknik eller råmaterial
Rå-RNA från en IVT reaktionssteget blandas med pärlorna och bufferten tillsätts. RNA:t binder till pärlytan och de återstående komponenterna i reaktionsblandningen avlägsnas genom att applicera en magnet och kassera supernatanten.
Kulkoncentrationen är 10 mg/ml. De förvaras i renat vatten och kan återvinnas minst sex gånger. Skript är tillgängliga för KingFishers automatiserade reningsarbetsflöden.
Pärlorna erbjuds här som en fristående produkt. De ingår också i kiten nedan:
  • Dynabeads RNA-reningskit (kat.nr. 65030D)
  • Dynabeads In vitro-transkriptions- och RNA-reningskit (kat.nr. 65034D)
För att lära dig mer om andra produkter och tillgänglig supportdokumentation för GMP-kompatibel tillverkning av mRNA-vacciner och terapier besök: thermofisher.com/dynabeadsmrna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 mg/mL
Färg Brun
Innehåll och lagring Dynabeads magnetiska pärlor levereras i renat vatten. Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Diameter (metrisk) 1μ m
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Kompatibilitet med hög genomströmning Ja
För användning med (utrustning) KingFisher™ Provreningssystem, DynaMag™-magneter
För användning med (applikation) Synthetic RNA
Produktlinje Dynabeads
Produkttyp Karboxylsyra magnetisk pärla
Kvantitet 10 ml
Frakt skick Omgivningstemperatur
Volym (metrisk) 10 mL
Certifikat och efterlevnad ISO9001 och ISO13485
Material Magnetisk polystyren
Enhetlighet Monoformat 1μ m (CV < 5 %)