Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ CD3
Produktkod. 10725693
Change view
Kvantitet:
2 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10725693 5 ml 5ml
30275450 2 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10725693 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11151D
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Dynabeads CD3 är superparamagnetiska pärlor kopplade med en anti-human CD3-antikropp som möjliggör enkel isolering eller utarmning av humana CD3+ T-celler direkt från vilket prov som helst, inklusive helblod, benmärg, buffy coat, PBMC och vävnadsnedbrytningar.
Dynabeads CD3 är superparamagnetiska pärlor kopplade med en anti-human CD3-antikropp som möjliggör enkel isolering eller utarmning av humana CD3 + T-celler direkt från vilket prov som helst, inklusive helblod, benmärg, buffy coat, perifera mononukleära blodceller (PBMC) och vävnadsnedbrytningar. Fördelar med Dynabeads CD3:
  • Snabb och effektiv isolering av CD3 + T-celler från vilket prov som helst, —inga kolonner krävs
  • Hög renhet, utbyte och livsduglighet för positivt isolerade CD3 + T-celler för molekylära nedströmsanalyser
  • Snabb och effektiv utarmning av CD3 + T-celler från vilket prov som helst.
Om Dynabeads CD3
Dynabeads CD3 är enhetliga, superparamagnetiska pärlor (4.5μ m diameter) belagd med en primär monoklonal antikropp specifik för CD3-membranantigenet huvudsakligen uttryckt på mänskliga mogna T-celler. På grund av pärlstorleken, Dynabeads CD3 kan enkelt och effektivt isolera eller tömma celler från viskösa prover som helblod och benmärg på cirka 30 minuter. Dynabeads CD3 kommer också att ge utmärkt återvinning av livsdugliga celler med hög renhet för användning i nedströms molekylära studier; till exempel de i vilka celler ska lyseras medan de fortfarande är fästa vid pärlor, och nukleinsyror eller proteiner renas ytterligare. Observera att intakta celler inte kommer att frigöras från dessa pärlor, så om du vill isolera CD3 + -celler för cellbaserade applikationer, eller om du behöver kontrollera dina prover med flödescytometri, kolla in vårt totala utbud av humana T-celler .
Magnetisk pärla till baserad separation ger enkel hantering
Dynabeads CD3 tillsätts till provet under kontinuerlig blandning för att optimera bindningen av den Dynabeads till målcellerna. Genom att placera provet på en magnet separeras de pärlbundna målcellerna från resten av provet på bara 1 till 2 minuter. För utarmning, ta bort supernatanten till ett nytt rör för ytterligare studier och kassera de pärlbundna cellerna. För positiv isolering för molekylära studier, ta bort supernatanten och tvätta de pärlbundna cellerna 2 till 3 gånger i buffert för att få optimal renhet. Cellerna kan lyseras medan de fortfarande är fästa vid pärlorna och supernatanten kan överföras till ett nytt rör för nedströms molekylär analys. Startprover kan vara helblod, buffy coat, benmärg, PBMC eller vävnadsnedbrytningar.
Automationsfärdig för KingFishers reningssystem
Produkten är idealisk för arbetsflöden med hög genomströmning med KingFisher-system. En användarhandbok och skript för KingFisher Flex- och Apex-arbetsflöden finns att ladda ner på den här sidan.
Läs mer om Dynabeads produkter
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp T-celler (hela populationen)
Innehåll och lagring Denna produkt innehåller: 5 ml Dynabeads™ CD3 belagd med anti-CD3 monoklonal antikropp.
Förvaringsförhållanden: 2 °C till 8 °C. Får ej frysas.
Produkttyp Antikroppsbelagd kula
Inkluderar 5 ml Dynabeads CD3 belagd med anti-CD3 monoklonal antikropp.
Isoleringsteknik Utarmning, positiv isolering för molekylära tillämpningar
Antal celler Processer∼ 2 x 10 9 celler totalt
Output Viabilitet >95%
Produktlinje DYNAL, Dynabeads
Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg
Kvantitet 5 ml
Provtyp PBMC, blod
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial Cell nr. 1 x 107 PBMC per isolering
Målarter Människa
Diameter (metrisk) 4.5μ m