Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ CD3
Produktkod. 30275450
Change view
Kvantitet:
2 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30275450 2 ml -
10725693 5 ml 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30275450 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11152D
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dynabeads CD3 är superparamagnetiska pärlor kopplade med en anti-human CD3-antikropp som möjliggör enkel isolering eller utarmning av humana CD3+ T-celler direkt från vilket prov som helst, inklusive helblod, benmärg, buffy coat, PBMC och vävnadsnedbrytningar.
Dynabeads CD3 är superparamagnetiska pärlor kopplade med en anti-human CD3-antikropp som möjliggör enkel isolering eller utarmning av humana CD3 + T-celler direkt från vilket prov som helst, inklusive helblod, benmärg, buffy coat, perifera mononukleära blodceller (PBMC) och vävnadsnedbrytningar. Fördelar med Dynabeads CD3:
  • Snabb och effektiv isolering av CD3 + T-celler från vilket prov som helst, —inga kolonner krävs
  • Hög renhet, utbyte och livsduglighet för positivt isolerade CD3 + T-celler för molekylära nedströmsanalyser
  • Snabb och effektiv utarmning av CD3 + T-celler från vilket prov som helst.
Om Dynabeads CD3
Dynabeads CD3 är enhetliga, superparamagnetiska pärlor (4.5μ m diameter) belagd med en primär monoklonal antikropp specifik för CD3-membranantigenet huvudsakligen uttryckt på mänskliga mogna T-celler. På grund av pärlstorleken, Dynabeads CD3 kan enkelt och effektivt isolera eller tömma celler från viskösa prover som helblod och benmärg på cirka 30 minuter. Dynabeads CD3 kommer också att ge utmärkt återvinning av livsdugliga celler med hög renhet för användning i nedströms molekylära studier; till exempel de i vilka celler ska lyseras medan de fortfarande är fästa vid pärlor, och nukleinsyror eller proteiner renas ytterligare. Observera att intakta celler inte kommer att frigöras från dessa pärlor, så om du vill isolera CD3 + -celler för cellbaserade applikationer, eller om du behöver kontrollera dina prover med flödescytometri, kolla in vårt totala utbud av humana T-celler .
Magnetisk pärla till baserad separation ger enkel hantering
Dynabeads CD3 tillsätts till provet under kontinuerlig blandning för att optimera bindningen av den Dynabeads till målcellerna. Genom att placera provet på en magnet separeras de pärlbundna målcellerna från resten av provet på bara 1 till 2 minuter. För utarmning, ta bort supernatanten till ett nytt rör för ytterligare studier och kassera de pärlbundna cellerna. För positiv isolering för molekylära studier, ta bort supernatanten och tvätta de pärlbundna cellerna 2 till 3 gånger i buffert för att få optimal renhet. Cellerna kan lyseras medan de fortfarande är fästa vid pärlorna och supernatanten kan överföras till ett nytt rör för nedströms molekylär analys. Startprover kan vara helblod, buffy coat, benmärg, PBMC eller vävnadsnedbrytningar.
Automationsfärdig för KingFishers reningssystem
Produkten är idealisk för arbetsflöden med hög genomströmning med KingFisher-system. En användarhandbok och skript för KingFisher Flex- och Apex-arbetsflöden finns att ladda ner på den här sidan.
Läs mer om Dynabeads produkter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp T-celler (hela populationen)
Innehåll och lagring Denna produkt innehåller: 2 ml Dynabeads™ CD3 belagd med anti-CD3 monoklonal antikropp.
Förvaringsförhållanden: 2 °C till 8 °C. Får ej frysas.
Färg Brun
För användning med (applikation) Cellutarmning, Positiv isolering för molekylära tillämpningar
Material Magnetisk polystyren
Produkttyp Antikroppsbelagd kula
Kompatibilitet med hög genomströmning Ja
Antal celler Processer∼ 8x 10^8 celler totalt
Output Viabilitet >95%
Produktlinje Dynabeads
Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg
Kvantitet 2 ml
Provtyp PBMC, blod
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial Cell nr. 1 x 10^7 PBMC per isolering
Målarter Människa
Diameter (metrisk) 4.5μ m