Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ CD4
Beskrivning
Dynabeads CD4 är superparamagnetiska pärlor kopplade med en anti-human CD4-antikropp som möjliggör enkel isolering eller utarmning av humana CD4 + T-celler direkt från vilket prov som helst, inklusive helblod, benmärg, buffy coat, perifera mononukleära blodceller (PBMC) och vävnadsnedbrytningar. Fördelar med Dynabeads CD4:
- Snabb och effektiv isolering av CD4 + T-celler från vilket prov som helst, —inga kolonner krävs
- Hög renhet, utbyte och livsduglighet hos positivt isolerade CD4 + T-celler för molekylära nedströmsanalyser
- Snabb och effektiv utarmning av CD4 + T-celler från vilket prov som helst
Om Dynabeads CD4
Dynabeads CD4 är enhetliga, superparamagnetiska pärlor (4.5μ m diameter) belagd med en primär monoklonal antikropp specifik för CD4-membranantigenet huvudsakligen uttryckt på humana T-hjälparceller. På grund av pärlstorleken, Dynabeads CD4 kan enkelt och effektivt isolera eller tömma celler från viskösa prover som helblod och benmärg på cirka 30 minuter. Dynabeads CD4 kommer också att ge utmärkt återvinning av livsdugliga celler med hög renhet för användning i nedströms molekylära studier; till exempel de i vilka celler ska lyseras medan de fortfarande är fästa vid pärlor, och nukleinsyror eller proteiner renas ytterligare. Observera att intakta celler inte kommer att frigöras från dessa pärlor, så om du vill isolera CD4 + -celler för cellbaserade applikationer, eller om du behöver kontrollera dina prover med flödescytometri, kolla in våra totala humana CD4-produkter .
Magnetisk pärla till baserad separation ger enkel hantering
Dynabeads CD4 tillsätts till provet under kontinuerlig blandning för att optimera bindningen av den Dynabeads till målcellerna. Genom att placera provet på en magnet separeras de pärlbundna målcellerna från resten av provet på bara 1 till 2 minuter. För utarmning, ta bort supernatanten till ett nytt rör för ytterligare studier och kassera de pärlbundna cellerna. För positiv isolering för molekylära studier, ta bort supernatanten och tvätta de pärlbundna cellerna 2 till 3 gånger i buffert för att få optimal renhet. Cellerna kan lyseras medan de fortfarande är fästa vid pärlorna och supernatanten kan överföras till ett nytt rör för nedströms molekylär analys. Startprover kan vara helblod, buffy coat, benmärg, PBMC eller vävnadsnedbrytningar.
Automationsfärdig för KingFishers reningssystem
Produkten är idealisk för arbetsflöden med hög genomströmning med KingFisher-system. En användarhandbok och skript för KingFisher Flex- och Apex-arbetsflöden finns att ladda ner på den här sidan.
Läs mer om Dynabeads produkter
- Hitta Dynabeads produkter för en hel rad applikationer .
- Hitta magneter för Dynabeads separationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | T-celler |
| Innehåll och lagring | Denna produkt innehåller: 2 ml Dynabeads™ CD4 belagd med anti-CD4 monoklonal antikropp. Förvaringsförhållanden: 2 °C till 8 °C. Får ej frysas. |
| Färg | Brun |
| För användning med (applikation) | Cellutarmning, Positiv isolering för molekylära tillämpningar |
| Material | Magnetisk polystyren |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Ja |
| Antal celler | Processer∼ 8x 10^8 celler totalt |
| Output Viabilitet | >95% |
| Produktlinje | Dynabeads |
| Renhet eller kvalitetsklass | Forskningsbetyg |
| Visa mer |