Läs mer
Applied Biosystems™ Dynabeads™ EPEC/VTEC O103
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
2 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För den snabba selektiva koncentrationen av E.coli 0103. Metoden kan utföras manuellt eller kan automatiseras med hjälp av en BeadRetriever™ .
Denna produkt innehåller:Dynabeads™ belagd med anti-E.coli 0103 antikroppar
Känslighet : Känsligheten är mycket hög och möjliggör detektering av 1 livsduglig organism i 25 g prov eller så få som 100 organismer/ml efter föranrikning
Denna produkt innehåller:Dynabeads™ belagd med anti-E.coli 0103 antikroppar
Känslighet : Känsligheten är mycket hög och möjliggör detektering av 1 livsduglig organism i 25 g prov eller så få som 100 organismer/ml efter föranrikning
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2–8 °C). |
| Produkttyp | Antikroppsbelagd kula |
| För användning med (utrustning) | Dynabeads™ MPC™, KingFisher mL Reningssystem för livsmedelsskydd |
| Prep Skala | Lite volym mikrobiella prover |
| Produktlinje | Dynabeads™ |
| Kvantitet | 2 mL |
| Frakt skick | Rumstemperatur |