Läs mer
Applied Biosystems™ Dynabeads™ EPEC/VTEC O111
Produktkod. 10597413
Change view
Kvantitet:
2 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10597413 2 mL Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10597413 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 71009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4798.98 SEK
    4508.05 SEK / Paket med 1
    Save 290.93 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Dynabeads EPEC/VTEC O111
For the rapid selective concentration of E.coli 0111. Method can be performed manually or can be automated by using a BeadRetriever™.
This Product Contains: Dynabeads™ coated with anti-E.coli 0111 antibodies
Sensitivity: Sensitivity is very high and enables detection of 1 viable organism in 25g of sample or as few as 100 organisms / ml after pre enrichment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 2 mL
Målarter E. coli
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
För användning med (utrustning) Dynabeads™ MPC™, KingFisher mL Reningssystem för livsmedelsskydd
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Dynabeads