Läs mer
Applied Biosystems™ Dynabeads™ EPEC/VTEC O145
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
2 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För den snabba selektiva koncentrationen av E.coli O145. Metoden kan utföras manuellt eller kan automatiseras med hjälp av en BeadRetriever™ .
Denna produkt innehåller:Dynabeads™ belagd med anti-E.coli O145 antikroppar
Känslighet : Känsligheten är mycket hög och möjliggör detektering av 1 livsduglig organism i 25 g prov eller så få som 100 organismer/ml efter föranrikning
Denna produkt innehåller:Dynabeads™ belagd med anti-E.coli O145 antikroppar
Känslighet : Känsligheten är mycket hög och möjliggör detektering av 1 livsduglig organism i 25 g prov eller så få som 100 organismer/ml efter föranrikning
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Beskrivning | Dynabeads™ EPEC/VTEC O145, 2 ml, suspension, E. coli O145 genotyp, 7,4 pH, känsligheten är mycket hög och möjliggör detektion av 1 livsduglig organism i 25 g prov eller så få som 100 organismer/ml efter föranrikning |
| För användning med (applikation) | Mat och dryck, Industriell och tillämpad vetenskap |
| Formatera | Suspension |
| För användning med (utrustning) | Dynabeads™ MPC™, BeadRetriever™ system |
| Inkluderar | Dynabeads™ belagd med anti-E.coli O145-antikroppar |
| Kvantitet | 2 mL |