Läs mer
Applied Biosystems™ Dynabeads™ EPEC/VTEC O26
Produktkod. 10404513 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10404513 2 mL Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10404513 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 71013
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Dynabeads EPEC/VTEC O26
For the rapid selective concentration of E.coli 026. Method can be performed manually or can be automated by using a BeadRetriever™.
This Product Contains: Dynabeads™ coated with anti-E.coli O26 antibodies
Sensitivity: Sensitivity is very high and enables detection of 1 viable organism in 25g of sample or as few as 100 organisms / ml after pre enrichment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 2 mL
Målarter E. coli
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
För användning med (utrustning) Dynabeads™ MPC™, KingFisher mL Reningssystem för livsmedelsskydd
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Dynabeads