Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Epitelberika
Produktkod. 30275448
Change view
Kvantitet:
2 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30275448 2 ml -
10037762 5 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30275448 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 16103D
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dynabeads Epitelberika innehåller 4,5-μ m superparamagnetiska kulor kopplade till en monoklonal mus-anti-human EpCAM-antikropp och är avsedd för isolering av cirkulerande epiteltumörceller (CTC) från flytande biopsiprover.
Dynabeads Epitelberika består av 4,5-μ m superparamagnetiska pärlor kopplade till en monoklonal mus-anti-human EpCAM-antikropp och är avsedda för isolering av cirkulerande epiteltumörceller (CTC) från flytande biopsiprover. Den känsliga isoleringsmetoden som tillhandahålls av Dynabeads Epitelberikning är nödvändig med tanke på det låga antalet CTC i flytande biopsiprover. De isolerade CTC:erna förblir fästa vid pärlorna under hela processen.
För nedströms molekylär eller proteomisk analys kan cellerna lyseras direkt medan de fortfarande är fästa vid pärlorna. RT-PCR kan utföras för amplifiering och kvantifiering av målnukleinsyror. CTC isolering och eventuella efterföljande pärlbaserade proteomiska eller molekylära tillämpningar kan utföras manuellt eller automatiserat med KingFisher Apex reningssystem.
Fördelarna med Dynabeads Epitelberika inkluderar:
  • Hög sensitivitet och specificitetsisolering av CTC från flytande biopsiprover
  • Snabb och effektiv isolering av livskraftiga CTC
  • Automationsanvändarhandbok och skript tillgängligt för berikning med hög genomströmning med KingFisher Apex-instrumentet
Dynabeads-baserad positiv isolering av cirkulerande epiteltumörceller
Dynabeads Epitelberik tillsätts till provet under kontinuerlig blandning i 30 minuter för att optimera bindningen av Dynabeads till mål-CTC. Genom att placera provet i en DynaMag magnet , separeras de pärlbundna epitelcellerna från resten av provet på 1 2 minuter. Supernatanten kasseras och de pärlbundna cellerna tvättas 2 till 3 gånger för att erhålla optimal renhet. Cellerna kan lyseras medan de fortfarande är fästa vid pärlorna och supernatanten kan överföras till ett nytt rör för cellodling eller nedströms molekylär eller proteomisk analys. Genuttrycksanalys utan föranrikning av RNA kan enkelt utföras med hjälp av TaqMan Cells-to-CT Express Kit . Startprover kan vara helblod, buffy coat, benmärg eller perifera mononukleära blodceller (PBMC).
Hög genomströmning positiv isolering av CTCs på KingFisher Apex-instrument
Hela arbetsflödet kan automatiseras med KingFisher Apex reningssystem med plattor med 96 djupa brunnar. Återvinningen med hög genomströmning av pärlbundna CTC kan uppnås inom cirka 50 minuter efter att provet och reagenserna har laddats på plattorna. De isolerade CTC:erna är livskraftiga och lämpliga för odling och nedströms molekylär eller proteomisk analys. Fördelar med att använda automatiserad CTC isolering inkluderar:
  • Minskad praktisk tid
  • Hög reproducerbarhet på grund av färre manuella hanteringsfel
  • Ökad genomströmning med hög renhet av livskraftiga CTC.
Alternativ CTC anrikningsmetoder
Positiv isolering med frisättning: Om det är att föredra att positivt isolera CTC för immunologiska tillämpningar som flödescytometri, rekommenderar vi att du använder Dynabeads CELLection Epitelberika (Cat. No. 16203) där pärlorna frigörs från cellerna efter isoleringen. De pärlfria CTC:erna är rena, livskraftiga och kan användas i alla nedströmsapplikationer. Om du använder din egen biotinylerade antikropp rekommenderar vi att du använder Dynabeads MyOne Streptavidin T1.
Negativ isolering av orörda CTC:er: Om det är att föredra att isolera orörda CTC genom utarmning av leukocyter, rekommenderar vi att du använder Dynabeads CD45 (kat. nr. 11153D).
Kommersiellt utbud
Våra tillverkningsanläggningar är ISO 13485-certifierad. Pärlegenskaper och tillverkningsförhållanden hjälper till att säkerställa konsistens och batchreproducerbarhet vilket gör dem väl lämpade för kommersiell leverans. Om du är i färd med att anpassa Dynabeads Epitelberika i en kommersiell produkt eller tjänst eller behöver en större bulkvolym av denna produkt, kontakta oss på oemdynal@lifetech.com eller läs mer på vår Dynabeads OEM sida .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp T-celler
Innehåll och lagring Denna produkt innehåller: 2 ml Dynabeads™ belagd med den monoklonala antikroppen BerEP4 mot det humana epiteliala antigenet, EpCAM.
Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Färg Brun
För användning med (applikation) Cellutarmning, Positiv isolering för molekylära tillämpningar
Material Magnetisk polystyren
Produkttyp Antikroppsbelagd kula
Kompatibilitet med hög genomströmning Ja
Antal celler Processer∼ 8x 10^8 celler totalt
Output Viabilitet >95%
Produktlinje Dynabeads
Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg
Kvantitet 2 ml
Provtyp Tumörceller, epitelceller
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial Cell nr. 1 x 10^7 PBMC per isolering
Målarter Människa
Diameter (metrisk) 4.5μ m