Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Intakt virusberikning
Beskrivning
Dynabeads Intakta virusberikande pärlor är 1-μ m starka anjonbytarmagnetiska pärlor som binder negativt laddade vesiklar och molekyler. Pärlorna kan berika för virus som, men inte begränsat till, SARS-CoV-2 coronavirus, humant immunbristvirus (HIV), respiratoriskt syncytialvirus (RSV ), norovirus, adenovirus, enterovirus och ebola-, zika-, influensa A-virus.
Anrikningen är skonsam och snabb och kan utföras på så lite som 15 minuter. Viruset kan enkelt tas bort från pärlorna i ytterligare 10 minuters frisättningssteg.
De Dynabeads Intakta virusberikande pärlor kan också användas för att isolera extracellulära vesiklar (EV) ’och exosomer med samma snabba och effektiva anriknings- och frisättningsmetod. Framgångsrik anrikning av exosomer har utförts från cellodlingsmedia och flytande biopsiprover såsom serum, plasma och urin. Dessutom Dynabeads magnetiska pärlor möjliggör anrikning med hög genomströmning i kombination med något av våra KingFisher-instrument, så både manuella och automatiserade protokoll är tillgängliga.
Funktioner av Dynabeads Intakta virusberikande pärlor inkluderar:
• Snabb isolering —intakt virus eller ’EV är in< 15 minuter
•Enkel automatisering —96 prover per körning med KingFisher Purification System
•Funktionellt virus —det intakta viruset kan användas i vilken funktionell analys som helst
•Släpp —viruset kan frigöras från pärlorna i∼ 10 minuter
Nedströmsapplikationer
Det anrikade intakta viruset kan användas för ytterligare virustillväxt eller i alla nedströms funktionsanalyser, proteinforskning (western, mass spec), rening av RNA för PCR, etc. Dessutom används virusliknande partiklar (VLPs), som endast innehåller virusspecifika proteiner och inte nukleinsyror, i stor utsträckning i viral proteomisk forskning. Dynabeads Intakta virusberikande pärlor isolerar både levande och inaktiverade intakta virus och VLP.
Dynabeads Intakta virusberikande pärlor isolerar också EV:’er och exosomer och kan, utöver applikationerna ovan, detekteras med flödescytometri med användning av Dynabeads-baserade Exosome-Human CD81 Flow Detection Reagent (kat. nr. 10622D), till exempel, eller motsvarande Dynabeads-baserade produkter för CD1C009 eller CD6209 (CD1C09) nr. (Kat. nr. 10606D). För analys av andra mål kan det Dynabeads-baserade Exosome-Streptavidin Isolation/Detection Reagent (kat.nr. 10608D) användas i kombination med biotinylerade detektionsantikroppar.
Enkelt och effektivt protokoll
Efter en snabb tvätt av pärlorna före användning Dynabeads Intakta virusberikande pärlor läggs till provet i ett kort 10-minuters inkubationssteg. Tvätta det pärlbundna viruset en gång på en DynaMag magnet för att ta bort det obundna målet och lägg till en lämplig buffert i 10 minuter enligt manualen (nedan) om frigöring från pärlorna krävs. Denna snabba och effektiva isolering av virus och ’EV är en förbättring från de traditionella och tråkiga ultracentrifugeringsmetoderna som också kräver stor och dyr utrustning och ger tveksam avkastning.
Automation redo med KingFisher Purification System
Dynabeads magnetiska pärlor är idealiska för anrikning med hög genomströmning. Denna process kan automatiseras med hjälp av något av våra KingFisher provreningssystem eller vätskehanterare.
Kommersiell leverans
Våra tillverkningsanläggningar är ISO 13485-certifierad. Kulegenskaper och tillverkningsförhållanden hjälper till att säkerställa konsekvens och batchreproducerbarhet, vilket gör dem till det idealiska valet för kommersiell leverans. Om du är i färd med att anpassa Dynabeads Intakta virusberikande pärlor i en kommersiell produkt eller tjänst eller behöver en större bulkvolym av denna produkt, kontakta oss på oemdynal@lifetech.com eller läs mer på vår Dynabeads OEM-sida.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 40 mg/mL |
| Beskrivning | Starka anjonbytarmagnetiska pärlor |
| Material | Magnetisk polystyren |
| Innehåll och lagring | Dynabeads Intakta virusberikande pärlor tillhandahålls i 30 mM NaCl med 0,05 % NaN3 . Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| Diameter (metrisk) | 1μ m |
| För användning med (utrustning) | KingFisher provreningssystem, DynaMag Magneter |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| Frakt skick | Omgivningstemperatur |
| Ytfunktionalitet | Stark positivt laddad yta |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Visa mer |