Läs mer
Applied Biosystems™ Dynabeads™ L10 rör
Produktkod. 10139012
Change view
Kvantitet:
5 rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10139012 5 rör Paket med 5
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10139012 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 74003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1280.00 SEK
    1259.14 SEK / Paket med 5
    Save 20.86 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Dynabeads L10 rör
Platta återanvändbara glasrör nödvändiga för optimal återhämtning av cystor/oocystor under magnetisk separation med MPC-1 eller MPC-6 magnetiska partikelkoncentratorer vid användning Dynabeads™ anti-Cryptosporidium eller Dynabeads™ GC-Combo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Glas
För användning med Dynabeads™ MPC™
Kvantitet 5 rör
Produkttyp Samlingsrör