Läs mer
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MPC™ -S (magnetisk partikelkoncentrator)
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
MPC™ -S designades speciellt för mikrobiologitillämpningar; den har validerats med select Dynabeads™ för anrikning av E. coli O157:H7, Salmonella, icke-O157 STEC, Cryptosporidium och Giardia. MPC™ -S kan användas med både typer av livsmedelsanrikningsprover och vattenprover. Den rymmer upp till sex mikrocentrifugrör och har en optimal arbetsvolym på 20μ l –2 ml.
Observera att denna magnet endast är för mikrobiologiska tillämpningar, inte för eukaryota cellseparationer. Endast för användning i livsmedels- och miljötester. Inte för terapeutisk eller diagnostisk användning för djur eller människor.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Formatera | 6 mikrorör |
| För användning med (utrustning) | Dynabeads™ MPC™, Dynabeads™ Provblandare |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte högkapacitetskompatibel (manuell) |
| Produktlinje | Dynabeads™ |
| Kvantitet | 1 enhet |
| Provtyp | Bakteriekultur |
| Frakt skick | Rumstemperatur |