Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ mRNA DIRECT™ Reningssats
Produktkod. 10190723
Change view
Kvantitet:
5 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10190723 5 ml Varje
10563755 10 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10190723 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 61011
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
De Dynabeads™ mRNA DIRECT™ Kit är designat för enkel och snabb isolering av ren, intakt polyadenylerad (polyA) mRNA direkt från det råa lysatet av djur- och växtceller och vävnader.
Kitet Dynabeads™ mRNA DIRECT™ är utformat för enkel och snabb isolering av rent, intakt polyadenylerat (polyA) mRNA direkt från det råa lysatet i djur- och växtceller samt vävnader. Det isolerade mRNA:t är lämpligt för användning i alla nedströmsapplikationer.
Fördelar med Dynabeads mRNA DIRECT kitet:
  • Snabb – 15-minutersprocedur ger rent, intakt mRNA
  • Högrent mRNA-isolering – är bästa valet uppströms efter cDNA-syntesen
  • Känslig mRNA-isolering – möjliggör cDNA-syntes och cDNA-bibliotekskonstruktion från ultrasmå startprover (möjliggör cDNA-bibliotekskonstruktion från en enda cell)
Systemöversikt
Isoleringsprotokollet bygger på basparning mellan polyA-resterna vid 3'-änden av de flesta mRNA, och oligo(dT)25-resterna kovalent kopplade till ytan av . Dynabeads Andra RNA-arter utan polyA-svans kommer inte att hybridisera med pärlorna och tvättas lätt bort. Ribosomalt RNA, DNA, proteiner och små RNA-molekyler (såsom transfer-RNA, mikroRNA och små nukleolära RNA) binder inte till kulorna och kasseras. RNasa-hämmande medel i Lysis/Bindningsbufferten tillsammans med strikta hybridiserings- och tvättförhållanden säkerställer isolering av rent, intakt mRNA från råa prover rika på RNase, utan användning av starka kaotropa medel. mRNA-reningskulorna riktar specifikt in sig på och fångar mRNA-transkriptomet från en extremt bred variation av råa startprover (se protokoll). 1 mg Dynabeads Oligo (dT)25 pärlor (200 μl) binder upp till 2 μg mRNA. En typisk däggdjurscell innehåller cirka 10 – 30 pg totalt RNA, varav 15 –% är mRNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
•5 ml Dynabeads oligo (dT) 25
• 30 mL Lysis/
• Bindningsbuffert 60 mL Tvättbuffert A
• 30 mL Tvättbuffert B
• 15 mL 10 mM Tris-HCl (elueringsbuffert)
Innehåller tillräckligt med reagens för 20 standardisoleringar. Förvara vid 2 till 8 °C.
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Reningstid 15 min.
Provtyp Blod, Celler, FFPE och fasta prover, Flytande prover (t.ex. serum), Växtprover, RNA, Vävnad, Virala vätskor, Jästsvampar
Slutlig produkttyp mRNA
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning, manuella protokoll, automatiserade protokoll
För användning med (applikation) Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), omvänd Transcriptase PCR (RT-PCR), cDNA-bibliotekskonstruktion, nukleasskyddsanalyser, Northern blotting, kloning
Produktlinje DYNAL, Dynabeads, mRNA DIRECT
Kvantitet 5 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Mål mRNA