Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ mRNA DIRECT™ Reningssats
Beskrivning
Innehåller
10 ml Dynabeads oligo (dT) 25 , 60 mL lyserings-/bindningsbuffert, 120 mL tvättbuffert A, 60 mL tvättbuffert B, 15 mL 10 mM Tris-HCl (elueringsbuffert), Innehåller tillräckligt med reagens för 40 standardisoleringar.
Kitet Dynabeads™ mRNA DIRECT™ är utformat för enkel och snabb isolering av rent, intakt polyadenylerat (polyA) mRNA direkt från det råa lysatet i djur- och växtceller samt vävnader. Det isolerade mRNA:t är lämpligt för användning i alla nedströmsapplikationer.
Fördelar med Dynabeads mRNA DIRECT kitet:
- Snabb – 15-minutersprocedur ger rent, intakt mRNA
- Högrent mRNA-isolering – är bästa valet uppströms efter cDNA-syntesen
- Känslig mRNA-isolering – möjliggör cDNA-syntes och cDNA-bibliotekskonstruktion från ultrasmå startprover (möjliggör cDNA-bibliotekskonstruktion från en enda cell)
De Dynabeads™ mRNA DIRECT™ Kit är designat för enkel och snabb isolering av ren, intakt polyadenylerad (polyA) mRNA direkt från det råa lysatet av djur- och växtceller och vävnader. Det isolerade mRNA:t är lämpligt för användning i alla nedströmsapplikationer.
Fördelarna med Dynabeads mRNA DIRECT Utrustning:
• Snabb —15 minuters procedur ger rent, intakt mRNA
•Mycket ren mRNA-isolering —bästa valet uppströms om cDNA-syntes
•Känslig mRNA-isolering —möjliggör cDNA-syntes och cDNA-bibliotekskonstruktion från ultrasmå startprover (möjliggör cDNA-bibliotekskonstruktion från en enda cell)
Systemöversikt
Isoleringsprotokollet bygger på basparning mellan polyA-resterna vid 3'-änden av de flesta mRNA, och oligo (dT) 25- resterna kovalent kopplade till ytan av Dynabeads . Andra RNA-arter som saknar en polyA-svans kommer inte att hybridisera till pärlorna och tvättas lätt bort. Ribosomalt RNA, DNA, proteiner och små RNA-molekyler (som överförings-RNA, mikro-RNA och små nukleolära RNA) binder inte till pärlorna och kasseras. RNas-hämmande medel i lyserings-/bindningsbufferten tillsammans med stringenta hybridiserings- och tvättförhållanden säkerställer isolering av rent, intakt mRNA från råprover rika på RNas, utan användning av starka kaotropa medel. mRNA-reningspärlorna riktar sig specifikt till och fångar mRNA-transkriptomet från ett extremt brett utbud av råa startprover (se protokoll). 1 mg av Dynabeads Oligo (dT) 25 pärlor (200μ L) binder upp till 2μ g mRNA. En typisk däggdjurscell innehåller cirka –1030 pg totalt RNA, varav 15% –är mRNA.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •10 ml Dynabeads Oligo (dt) 25 , °4 |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Elueringsvolym | 10 till 100μ L |
| Provtyp | Celler, Växter, Plasma, Serum, Vävnad, Totalt RNA, Blod |
| Slutlig produkttyp | mRNA |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| För användning med (utrustning) | Automatiserade vätskehanteringssystem |
| För användning med (applikation) | RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, mikroarrayanalys |
| Kvantitet | 10 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Dynabeads mRNA DIRECT Purification Kit
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium chloride