Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ mRNA DIRECT™ Reningssats
Produktkod. p-7180324
Kvantitet:
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10190723
Brand: Invitrogen™ 61011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
De Dynabeads™ mRNA DIRECT™ Kit är designat för enkel och snabb isolering av ren, intakt polyadenylerad (polyA) mRNA direkt från det råa lysatet av djur- och växtceller och vävnader.
De Dynabeads™ mRNA DIRECT™ Kit är designat för enkel och snabb isolering av ren, intakt polyadenylerad (polyA) mRNA direkt från det råa lysatet av djur- och växtceller och vävnader. Det isolerade mRNA:t är lämpligt för användning i alla nedströmsapplikationer.
Fördelarna med Dynabeads mRNA DIRECT Utrustning:
Snabb —15 minuters procedur ger rent, intakt mRNA
Mycket ren mRNA-isolering —bästa valet uppströms om cDNA-syntes
Känslig mRNA-isolering —möjliggör cDNA-syntes och cDNA-bibliotekskonstruktion från ultrasmå startprover (möjliggör cDNA-bibliotekskonstruktion från en enda cell)
Systemöversikt
Isoleringsprotokollet bygger på basparning mellan polyA-resterna vid 3'-änden av de flesta mRNA, och oligo (dT) 25- resterna kovalent kopplade till ytan av Dynabeads . Andra RNA-arter som saknar en polyA-svans kommer inte att hybridisera till pärlorna och tvättas lätt bort. Ribosomalt RNA, DNA, proteiner och små RNA-molekyler (som överförings-RNA, mikro-RNA och små nukleolära RNA) binder inte till pärlorna och kasseras. RNas-hämmande medel i lyserings-/bindningsbufferten tillsammans med stringenta hybridiserings- och tvättförhållanden säkerställer isolering av rent, intakt mRNA från råprover rika på RNas, utan användning av starka kaotropa medel. mRNA-reningspärlorna riktar sig specifikt till och fångar mRNA-transkriptomet från ett extremt brett utbud av råa startprover (se protokoll). 1 mg av Dynabeads Oligo (dT) 25 pärlor (200μ L) binder upp till 2μ g mRNA. En typisk däggdjurscell innehåller cirka –1030 pg totalt RNA, varav 15% –är mRNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
•5 ml Dynabeads oligo (dT) 25
• 30 mL Lysis/
• Bindningsbuffert 60 mL Tvättbuffert A
• 30 mL Tvättbuffert B
• 15 mL 10 mM Tris-HCl (elueringsbuffert)
Innehåller tillräckligt med reagens för 20 standardisoleringar. Förvara vid 2 till 8 °C.
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Reningstid 15 min.
Provtyp Blod, Celler, FFPE och fasta prover, Flytande prover (t.ex. serum), Växtprover, RNA, Vävnad, Virala vätskor, Jästsvampar
Slutlig produkttyp mRNA
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning, manuella protokoll, automatiserade protokoll
För användning med (applikation) Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), omvänd Transcriptase PCR (RT-PCR), cDNA-bibliotekskonstruktion, nukleasskyddsanalyser, Northern blotting, kloning
Produktlinje DYNAL , Dynabeads , mRNA DIRECT
Kvantitet 5 mL
Frakt skick Rumstemperatur
Mål mRNA