Läs mer
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MX 12-rörs blandningshjul
Produktkod. 10364393 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Dynabeads™ Provblandare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
10364393 Dynabeads™ Provblandare Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10364393 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 15903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3995.00 SEK
    3185.95 SEK / Paket med 1
    Save 809.05 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Dynabeads™ MX 12-rörs blandningshjul
Bilaga för Dynabeads™ MX Mixer Base (kat. nr. 159-02). Designad för att rymma 12 provrör från 1,5 ml (mikrocentrifug) till 1,7 mm diameter. Kräver användning av mixerrevolver (kat. nr. 159-06) för att fästa på mixerbasen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Rörkapacitet 1.5 mL
Produkttyp Blandningshjul
För användning med (utrustning) Dynabeads™ Provblandare
Antal positioner 12