Läs mer
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MX Mixer Base
Produktkod. 10272963 Handla allt Applied Biosystems Produkter
För användning med (utrustning):
Dynabeads™ Provblandare
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10272963
Brand: Applied Biosystems™ 15902
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Dynabeads™ MX Mixer Base
Dynabeads™ MX mixers ger kontinuerlig mjuk rörelse för att erhålla optimal bindning av Dynabeads™ med mål (t.ex. celler, proteiner och nukleinsyror). Variabel hastighet (5-40 rpm). Kan användas i både kalla och varma förhållanden (4-37 °C). Utbytbara huvuden och en revolverenhet är designade för att fästas på mixerbasen och möjliggör användning med olika rörstorlekar och provvolymer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ MX Mixer Base
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
För användning med (utrustning) Dynabeads™ Provblandare