Läs mer
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MX2 mixer
Produktkod. 10455133 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Dynabeads™ Provblandare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
10455133 Dynabeads™ Provblandare Varje
1 options
Produktkod. 10455133 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 15908
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dynabeads™ MX2 mixer
De Dynabeads™ MX2 Mixer skördetröskor Dynabeads™ MX mixerbas (kat. nr. 159-02), mixerrevolver (kat. nr. 159-06) och 8-rörs mixerhjul (kat. nr 159-04). Designad för provrör från 15 till 27 mm i diameter.
Dynabeads™ MX mixers ger kontinuerlig mjuk rörelse för att erhålla optimal bindning av Dynabeads™ med mål (t.ex. celler, proteiner, nukleinsyror). Variabel hastighet (5-40 rpm). Kan användas i både kalla och varma förhållanden (4-37 °C). Utbytbara huvuden rymmer olika rörstorlekar och provvolymer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetsintervall 5 till 40 rpm
Spänning 12 VDC
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 37 °C
Amperage 0,5 A
Rörstorlek 15 till 27 mm
Produkttyp Mixer
Mått (L x B x H) 6 x 6 x 10 tum. (20 x 15 x 25 cm
Höjd (engelska) 10 tum
Höjd (metrisk) 25 cm
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 20 cm
Bredd (engelska) 6 tum
Bredd (metrisk) 15 cm
För användning med (utrustning) Dynabeads™ Provblandare
Antal positioner 8