Läs mer
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MX4 Mixer
Produktkod. 10059022
Change view
För användning med (utrustning):
Dynabeads™ Provblandare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10059022 Dynabeads™ Provblandare Varje
1 options
Produktkod. 10059022 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 15910
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dynabeads™ MX4 Mixer
The Dynabeads™ MX4 Mixer combines Dynabeads™ MX Mixer Base (Cat. No. 159-02) and MPC™-S Mixing Head (Cat. No. 159-11). Designed to hold two MPC™-S sample racks (Cat. No. A13346); capacity up to 12 microcentrifuge tubes.
Dynabeads™ MX mixers provide continuous gentle motion to obtain optimal binding of Dynabeads™ with targets (e.g., cells, proteins, nucleic acids). Variable speed (5-40 rpm). Can be operated in both cold and warm conditions (4-37°C). Inter-changeable heads accommodate different tube sizes and sample volumes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetsintervall 5 to 40 rpm
Spänning 12 VDC
Temperaturområde (metriskt) 4°C to 37°C
Amperage 0.5 A
Produkttyp Mixer
Mått (L x B x H) 6 x 6 x 10 in. (20 x 15 x 25 cm)
Höjd (engelska) 10 in.
Höjd (metrisk) 25 cm
Längd (engelska) 6 in.
Längd (metrisk) 20 cm
Bredd (engelska) 6 in.
Bredd (metrisk) 15 cm
För användning med (utrustning) Dynabeads™ Provblandare