Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein A IP Kit och Magnet Starter Pack
Kvantitet:
40 reaktioner
Förpackningsstorlek:
40 reaktioner
Beskrivning
Utrymmesbesparande design med vår minsta termiska cykler fotavtryck
- Flexibel modulär design sparar utrymme på däck
- Den separata kontrollpanelmodulen ger flexibilitet vid integration på robotdäcket
- Val av 10 cm, 1 meter och 3 meter kabelalternativ
Automatiskt lock och cyklerfunktioner
- 384-brunnars block
- Det automatiserade locket är kompatibelt med programmering för enkel handsfree-hantering med vätskehantering eller tallrikstaplare
- Det uppvärmda locket glider framåt för att täcka plattan, vilket säkerställer termisk kontakt och eliminerar avdunstning
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Specifikationer
Specifikationer
| Kit Innehåll | 2 ml Dynabeads Protein A-pärlor; 16 mL antikroppsbindnings- och tvättbuffert; 28 ml tvättbuffert; 1 ml elueringsbuffert; 1 x DynaMag-2 magnet |
| Innehåll och lagring | Lagra Dynabeads vid 2 –8 °C. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | DynaMag™ , Dynabeads™ |
| Kvantitet | 40 reaktioner |
| För användning med (applikation) | Immunfällning |
| Typ | IP Kit och Magnet Starter Pack |
| Ligandtyp | Protein A |