Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein A och magnet startpaket
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
40 reaktioner
Beskrivning
Utrymmesbesparande design med vår minsta termiska cykler fotavtryck
- Flexibel modulär design sparar utrymme på däck
- Separat kontrollpanelmodul ger flexibilitet vid integration på robotdäcket
- Val av 10 cm, 1 meter och 3 meter kabelalternativ
Automatiskt lock och cyklerfunktioner
- 384-brunnars block
- Automatiserat lock är kompatibelt med programmering för enkel handsfree-hantering med vätskehantering eller plattstaplare
- Uppvärmt lock glider framåt för att täcka plattan, vilket säkerställer termisk kontakt och eliminerar avdunstning
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •2 x 1 ml Dynabeads Protein A-pärlor • 1 x DynaMag-2 magnetbutik Dynabeads vid 2 8 –°C. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | DynaMag , Dynabeads |
| Kvantitet | 40 reaktioner |
| Typ | Magnet startpaket |
| Ligandtyp | Protein A |