Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein G IP Kit och Magnet Starter Pack
Beskrivning
De Dynabeads Protein G IP Kit och Magnet Starter Pack kombineras Dynabeads Protein G magnetiska pärlor för immunoutfällning (inklusive de erforderliga buffertarna) och den magnet som föredras för användning med 1,5 mL mikrocentrifugrör för inköpsbekvämlighet. Pärlorna och buffertarna räcker till 40 reaktioner, och magneten rymmer 16 x 1,5 ml mikrocentrifugrör. Immunutfällningssatsen - Dynabeads Protein G med buffertar, fristående Dynabeads Protein G-pärlor och DynaMag-2-magneten är också tillgängliga separat.
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Specifikationer
Specifikationer
| Kit Innehåll | 2 ml Dynabeads Protein G-pärlor; 16 mL antikroppsbindnings- och tvättbuffert; 28 mL tvättbuffert; 1 ml elueringsbuffert; 1 x DynaMag-2 magnet |
| Innehåll och lagring | Lagra Dynabeads vid 2 –8 °C. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | DynaMag™ , Dynabeads™ |
| Kvantitet | 40 reaktioner |
| För användning med (applikation) | Immunfällning |
| Typ | IP Kit och Magnet Starter Pack |
| Ligandtyp | Protein G |