Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ RNA-reningskit
Beskrivning
De Dynabeads RNA Purification Kit innehåller Dynabeads RNA-bindande buffert och Dynabeads Karboxylsyra för RNA-reningspärlor, ger en enkel, flexibel och automatiserbar lösning för rening av rå-RNA producerat genom in vitro-transkription (IVT ). Det är särskilt lämpligt där hög renhet och skalbarhet krävs, såsom i upptäcktsfasen av RNA-baserade vacciner och läkemedelsutveckling.
Funktioner av Dynabeads RNA Purification Kit inkluderar:
- Effektivitet– återvinna (minst sex gånger) för att minska kostnaderna och tiden i ett enkelt arbetsflöde
- Skalbarhet– växla mellan manuella och automatiserade arbetsflöden för att matcha önskad skala (mikrogram till gram mRNA) och genomströmning
- Kvalitet– hjälpa till att säkerställa ett säkert och flexibelt utbud av produkter för att navigera från RNA-baserad forskning om läkemedelsupptäckt till kommersiell tillverkning med motsvarighetslösningar (tillgängliga via OEMs kommersiella leveranser) utan extra tid eller kostnader för att byta teknik eller råmaterial
Översikt över arbetsflödet
Rå-RNA från IVT steget blandas med Dynabeads Karboxylsyra för RNA-rening och Dynabeads RNA-bindande buffert tillsätts. RNA:t binder till pärlytan och de återstående komponenterna i reaktionsblandningen avlägsnas genom att applicera en magnet (se thermofisher.com/magnets ) och kassera supernatanten (figur nedan).
Produkterna som erbjuds i detta combo kit kan också beställas separat. Dessutom ingår de i Dynabeads In vitro transkription och RNA rening Kit tillsammans med Dynabeads Streptavidin för in vitro-transkription.
Automatiseringsklara för användning med KingFishers reningssystem Den 1-
μ m magnetiska pärlor är idealiska för screening med hög genomströmning. Processen kan automatiseras med hjälp av vätskehanterare eller något av våra KingFisher provreningssystem . Skripten för KingFisher Flex och KingFisher Apex automatiserade reningsarbetsflöden finns tillgängliga från vår webbplats.
Kommersiell leverans Om du vill
veta mer om motsvarighetsprodukter och supportdokumentation för GMP-kompatibel tillverkning av mRNA-vacciner och läkemedel, besök: thermofisher.com/dynabeadsmrna .
Specifikationer
Specifikationer
| Bakterieinnehåll | <10 CFU/ml |
| Innehåll och lagring | •1 enhet av Dynabeads Karboxylsyra för RNA-rening (kat. nr. 65020D). Förvara vid 2 –8 °C. •1 enhet av Dynabeads RNA-bindande buffert (kat. nr. 65040D). Förvara vid 2 –8 °C. Skydda mot ljusexponering under förvaring. |
| Beskrivning | Liten kombinationssats |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Reningstid | Variabel |
| Provtyp | Rå-RNA |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Ja |
| För användning med (utrustning) | KingFisher™ Provreningssystem, DynaMag™-magneter |
| För användning med (applikation) | In vitro-transkription, syntetiskt RNA, rå-RNA-rening (från IVT reaktionsmix) |
| Produktlinje | Dynabeads |
| Visa mer |