Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Får anti-Rått IgG
Produktkod. 10592405
Change view
Kvantitet:
2 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10592405 5 ml Varje
30275709 2 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10592405 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9700.00 SEK
    7930.65 SEK / 5ml
    Save 1769.35 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produkten kan användas för att isolera vilken cell som helst från vilken art som helst (förutom råtta), beroende på specificiteten hos det monoklonala rått-IgG som används.
Dynabeads Får Anti-Rått IgG är 4,5μ m superparamagnetiska pärlor med affinitetsrenade polyklonala får-anti-rått-IgG kovalent bundet till pärlytan. Dessa pärlor kan användas för att isolera vilken cell som helst från vilken art som helst (förutom råtta), beroende på specificiteten hos det monoklonala rått-IgG som används. Dynabeads Får Anti-Rått IgG är särskilt väl lämpade för cellisolering från musprover (korsreaktiviteten mot musantikroppar är hög och korsreaktiviteten mot humana antikroppar är minimal).
Fördelar med Dynabeads Får Anti-Rått IgG:
  • Fungerar med alla celltyper, från alla prover och från alla arter (förutom råtta)
  • Snabb och effektiv utarmning eller positiv isolering av alla målceller för molekylära nedströmsanalyser med användning av primär antikropp från råtta
  • Skaffa rena och orörda celler med en blandning av rått-IgG för att tömma oönskade celler
Magnetisk pärlbaserad separation ger enkel hantering
Den primära råttantikroppen kan tillsättas till cellprovet (indirekt teknik) eller förbeläggas på Dynabeads Får Anti-Rått IgG (direkt teknik). Oavsett vilken teknik som används, när cellprovet och den Dynabeads Får Anti-Rått IgG blandas, pärlorna binder till målcellerna. Att placera provet på en magnet separerar de pärlbundna cellerna från resten av provet. En eller flera primära råttantikroppar kan användas för att antingen tömma provet på oönskade celler (negativ isolering) eller för att fånga specifika celler för molekylära nedströmsexperiment (positiv isolering). För positiv isolering av pärlfria celler (t.ex. för flödescytometri) rekommenderar vi att du använder din råttantikropp i kombination med Dynabeads FlowComp Flexi Utrustning.
Användbar för många provtyper
Använder Dynabeads Får Anti-Rått IgG, du kan isolera celler från många startprover inklusive helblod, musmjälte eller lymfkörtelceller och vävnadsnedbrytningar.
Läs mer om Dynabeads produkter
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antikroppsfragment Hel antikropp
Celltyp Alla celler från alla arter, utom råtta
Klonalitet Polyklonal
Innehåll och lagring Denna produkt innehåller 5 ml Dynabeads™ Får Anti-Rått IgG (4 x 10 8 Dynabeads™ /ml) i fosfatbuffrad saltlösning (PBS), pH 7,4, innehållande 0,1 % bovint serumalbumin (BSA) och 0,02 % natriumazid.
Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Produkttyp Antikroppsbelagd kula
Typ av färg Dynabeads™
Värd art Får
Inkluderar 5 ml av Dynabeads Får Anti-Rått IgG (4 x 10 8 Dynabeads/ml) i fosfatbuffrad saltlösning (PBS), pH 7,4, innehållande 0,1 % bovint serumalbumin (BSA) och 0,02 % natriumazid som konserveringsmedel.
Isoleringsteknik Utarmning, negativ isolering eller positiv isolering
Antal celler Processer∼ 2 x 10 9 celler totalt
Output Viabilitet >95%
Produktlinje DYNAL, Dynabeads
Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg
Kvantitet 5 ml
Reaktivitet Alla arter utom råtta
Provtyp PBMC, Tissue Digests, Blod
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial Cell nr. 1 x 107 PBMC per isolering
Målarter Alla arter, utom råtta
Diameter (metrisk) 4.5μ m