Läs mer
Applied Biosystems™ Dynabeads™ Spot-On™ Bilder
Produktkod. 10577203 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
100 bilder
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10577203 100 bilder Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10577203 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 74004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4990.00 SEK
    1574.32 SEK / Paket med 1
    Save 3415.68 SEK
    68% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Dynabeads™ Spot-On™ Bilder
Behandlade, enkel 9 mm brunn, objektglas för mikroskopisk analys av oocystor och cystor. Denna produkt används i kombination med Dynabeads™ anti-Cryptosporidium och GC-Combo kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Frakt skick Rumstemperatur
Material Glas
Typ Objektglas för mikroskop
Räkna väl 1
Kvantitet 100 bilder