Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Streptavidin för in vitro-transkription
Descrizione
Dynabeads Streptavidin för in vitro-transkription erbjuder en innovativ teknik för enkel, flexibel och automatiserbar mRNA-syntes, i skalor från mikrogram till gram. De är särskilt lämpliga där flexibilitet och hög kvalitet krävs, såsom i upptäcktsfasen av RNA-baserade vacciner och läkemedelsutveckling.
Den 1-μ m monosized, monodispergerade, paramagnetiska pärlor är kovalent kopplade med streptavidinmolekyler, för bindning till biotinylerad DNA-mall. Arbetsflödet är utformat för att minimera ansträngningen och kostnaden för plasmidberedning, samtidigt som det möjliggör återanvändning av mall-pärlkomplex i successiv fastfas in vitro-transkription (IVT ) reaktioner (figur nedan).
Funktioner av Dynabeads Streptavidin för in vitro transkription inkluderar:
- Flexibilitet– välj DNA-mall för IVT med flexibilitet i design och förstärkning
- Effektivitet– återanvänd DNA-mall och pärlor minst sex gånger för att minska kostnaderna och eliminera/minimera plasmidförberedelsetid och risk för bakteriell värd-DNA-överföring
- Skalbarhet– växla mellan manuella och automatiserade arbetsflöden för att matcha önskad skala (mikrogram till gram mRNA) och genomströmning
- Kvalitet– hjälpa till att säkerställa ett säkert och flexibelt utbud av magnetiska pärlor för att navigera från RNA-baserad forskning om läkemedelsupptäckt till kommersiell tillverkning med motsvarighetslösningar (tillgängliga via OEM-leveransen) utan att ta på sig extra tid eller kostnader från att byta teknik eller råmaterial
Översikt över arbetsflödet En
biotinylerad mall görs genom PCR-amplifiering av målsekvensen i en plasmidkonstruktion eller i en syntetisk DNA-konstruktion med användning av en biotinylerad framåtriktad primer och en icke-biotinylerad omvänd primer. Som ett alternativ till PCR-amplifiering kan en linjäriserad plasmid biotinyleras genom en utfyllnadsreaktion av biotin-dUTP i 5'-överhängssekvensen, förutsatt att plasmiddesignen är korrekt. Den biotinylerade mallen immobiliseras sedan direkt till Dynabeads Streptavidin för in vitro transkriptionspärlor utan behov av föregående rening. Den pärlbundna mallen används direkt i IVT 30 avlägsnades sedan från det syntetiserade mRNA:t genom magnetisk separation (Figur 1). Mallen kan återanvändas (minst sex gånger) i följd IVT reaktioner (figur nedan).
Fast fas IVT är kompatibel med vanliga reagenser som MEGAscript T7 Transcription Kit, mMESSAGE mMACHINE T7 Transcription Kit och mMESSAGE mMACHINE T7 ULTRA Transcription Kit, baserat på dina behov och strategier för kapning och polyadenylering.
Pärlorna erbjuds här som en fristående produkt. De ingår också i Dynabeads In vitro-transkriptions- och RNA-reningskit .
Automatiseringsklara för användning med KingFishers reningssystem Den 1-
μ m magnetiska pärlor är idealiska för screening med hög genomströmning. Processen kan automatiseras med hjälp av vätskehanterare eller något av våra KingFisher provreningssystem . Skripten för KingFisher Flex och KingFisher Apex automatiserade reningsarbetsflöden finns tillgängliga från vår webbplats.
Kommersiell leverans För att lära
dig mer om motsvarighetsprodukter och supportdokumentation tillgänglig för GMP-kompatibel tillverkning av mRNA-vacciner och terapeutika, besök: thermofisher.com/dynabeadsmrna
Specifica
Specifica
| Koncentration | 10 mg/mL |
| Färg | Brun |
| Innehåll och lagring | Dynabeads Streptavidin för in vitro-transkription tillhandahålls i PBS, pH 7,4, med 20 % etanol och 0,01 % Tween-20. Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| Diameter (metrisk) | 1μ m |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| För användning med (utrustning) | KingFisher™ Provreningssystem, DynaMag™-magneter |
| För användning med (applikation) | RNA-rening |
| Produktlinje | Dynabeads |
| Produkttyp | Streptavidin Magnetic Beads |
| Vedi altri risultati |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.