missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dynactin 6 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-97258C
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Dynactin 6 Polyclonal antibody specifically detects Dynactin 6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Dynactin 6 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DyLight 650 | |
| dynactin 6, dynactin subunit 6, Dynactin subunit p27, P27, Protein WS-3, WS-3, WS3novel RGD-containing protein | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Dynactin 6 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytoskeleton Markers, Endocrinology, Immunology, Signal Transduction | |
| 10671 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering