missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
Dynactin Subunit 1/DCTN1 Polyclonal antibody specifically detects Dynactin Subunit 1/DCTN1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Dynactin Subunit 1/DCTN1 |
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Biotin |
| Utspädning | Western Blot |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | dynactin 1, dynactin 1 (p150, Glued (Drosophila) homolog), dynactin subunit 1, glued homolog, Drosophila), p135, p150 Glued (Drosophila) homolog, p150-glued |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | The immunogen for this product maps to a region between residue 1228 to 1278 of human 150 kDa Dynein-Associated Polypeptide using the numbering given in entry NP_004073.2 (GeneID 1639). |
| Reningsmetod | Immunogen affinity purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?