Läs mer
Dynactin Subunit 1/DCTN1 Antibody, PE, Novus Biologicals™
Produktkod. 30035265 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
30035265 0.1 mL
1 options
Produktkod. 30035265 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP171829PE
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Dynactin Subunit 1/DCTN1 Polyclonal antibody specifically detects Dynactin Subunit 1/DCTN1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Dynactin Subunit 1/DCTN1
Användningsområden Western Blot, Immunoprecipitation
Klassificering Polyclonal
Konjugera PE
Utspädning Western Blot, Immunoprecipitation
Formulering PBS
Gene Alias dynactin 1, dynactin 1 (p150, Glued (Drosophila) homolog), dynactin subunit 1, glued homolog, Drosophila), p135, p150 Glued (Drosophila) homolog, p150-glued
Värd art Rabbit
Immunogen The immunogen for this product maps to a region between residue 1228 to 1278 of human 150 kDa Dynein-Associated Polypeptide using the numbering given in entry NP_004073.2 (GeneID 1639).
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Cycle and Replication
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1639
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG