Läs mer
Invitrogen™ DynaGreen™ CaptureSelect™ Anti-IgG-Fc (Multi-Species) magnetiska pärlor
Beskrivning
DynaGreen CaptureSelect Anti-IgG-Fc (Multi-Species) magnetiska pärlor möjliggör högpresterande direkt och indirekt immunutfällning samtidigt som de är ett miljömässigt hållbart val. DynaGreen CaptureSelect Anti-IgG-Fc (ms) Magnetic Beads är mikroplastfria submikronmagnetiska pärlor. Pärlorna ger reproducerbar isolering av målproteiner i ett enkelt och effektivt arbetsflöde som kan utföras manuellt eller automatiserat på KingFisher-instrument.
Funktioner inkluderar:
- Generera reproducerbar högavkastning, högkvalitativ immunfällning
- Minska miljöpåverkan från forskning
- Förbättrad renhet och låg ospecifik bindning
- Enkel uppskalning och automatisering
- Icke-porösa pärlor för låg antikroppskonsumtion
Enkel, skonsam och effektiv manuell separation
DynaGreen CaptureSelect Anti-IgG-Fc (ms) Magnetic Beads är mikroplastfria superparamagnetiska pärlor med CaptureSelect Anti-IgG-Fc-ligand kovalent kopplad till ytan. Den submikrona pärlans storlek (∼ 250 nm) ger en låg sedimentationshastighet och stor tillgänglig målinfångningsyta. Detta resulterar i effektiv isolering med högt utbyte av målprotein genom direkt eller indirekt immunoutfällning på mindre än 80 minuter i ett enkelt bind-inkubat-elueringsprotokoll, utan någon förrensning som krävs.
De CaptureSelect Anti-IgG-Fc-ligand är rekombinant kamelhärledd antikroppsfragment från en domän som specifikt binder till Fc-delen av IgG från flera arter och undviker korsbindning till andra isotyper, såsom IgA och IgM.
Den magnetiska separationstekniken som används av DynaGreen CaptureSelect Anti-IgG-Fc (ms) Magnetic Beads är också snabba och skonsamma, vilket orsakar minimal fysisk stress för dina målproteiner. Dessutom innebär pärlornas icke-porösa natur att det inte finns någon risk för att antikroppar fastnar och blir otillgängliga, vilket minimerar mängden antikropp som krävs för att ge korrekta och reproducerbara resultat.
Utbytet och renheten hos det isolerade målproteinet är mycket kompatibelt för användning i western blöt eller masspektrometri.
Produktmanualen nedan innehåller en lista över nödvändiga reagenser och material och detaljer om kompatibla buffertrecept.
Snabbt och reproducerbart automatiserat arbetsflöde
När omfattningen av experiment ökar till medelhög och hög genomströmning, DynaGreen CaptureSelect Anti-IgG-Fc (ms) Magnetic Beads-arbetsflöden kan skalas sömlöst med KingFishers automationsplattformar. Det automatiserade protokollet kan köras på bara 40 minuter med upp till 96 prover per körning, vilket avsevärt minskar hands-on-tiden samtidigt som samma reproducerbara höga målutbyte och låga ospecifika bindning bibehålls jämfört med det manuella protokollet.
Ett certifierat val för miljömässigt hållbar forskning
Mikroplastfri DynaGreen CaptureSelect Anti-IgG-Fc (ms) Magnetic Beads designades för både hög prestanda i immunoutfällningsarbetsflöden och med miljön i åtanke. De har visat sig ge överlägsen renhet och högt utbyte av målprotein jämfört med andra magnetiska pärlalternativ i både direkta och indirekta immunoutfällningsarbetsflöden. Samtidigt har produkten en omfattande lista över tredjeparts ACT-märkta hållbara produktdesignelement genom att införliva principer för grön kemi och grön ingenjörskonst. Att välja DynaGreen CaptureSelect Anti-IgG-Fc (ms) Magnetic Beads hjälper därmed till att minska miljöpåverkan från forskning utan att kompromissa med resultaten.
Specifikationer
Specifikationer
| Gröna funktioner | Mindre farligt, mindre avfall, hållbara förpackningar |
| Koncentration | 20 mg/mL |
| Material | Järnoxid |
| Färg | Gyllene brun, Svart |
| För användning med (applikation) | Immunfällning |
| Produkttyp | Antikroppsbelagd kula |
| Innehåll och lagring | DynaGreen CaptureSelect Anti-IgG-Fc (Multi-Species) Magnetic Beads levereras i fosfatbuffert, pH 7,4, med ett biologiskt nedbrytbart ytaktivt ämne och ett konserveringsmedel. Förvara vid 2 –8 °C. |
| Diameter (metrisk) | 250 nm |
| För användning med (utrustning) | DynaMag Magneter eller KingFisher-instrument |
| Frakt skick | Omgivning |
| Visa mer |