Läs mer
Invitrogen™ DynaGreen™ Protein A magnetiska pärlor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7228532
Kvantitet:
0,5 ml, 20 reaktioner
25 ml, 1000 reaktioner
3 ml, 120 reaktioner
Förpackningsstorlek:
0.5ml
Produktkod. 17822854
Brand: Invitrogen™ 80101G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
DynaGreen Protein A Magnetic Beads är avsedda för användning i immunoutfällning (IP) applikationer samtidigt som de är ett miljömässigt hållbart val.
DynaGreen Protein A Magnetic Beads är avsedda för användning i immunoutfällning (IP) applikationer samtidigt som de är ett miljömässigt hållbart val. De är mikroplastfria submikronmagnetiska pärlor som ger reproducerbar isolering av målproteiner i ett enkelt och effektivt arbetsflöde, som kan utföras manuellt eller automatiserat på KingFisher™ instrument.
Fördelarna med DynaGreen Protein A magnetiska pärlor inkluderar:
  • Högpresterande —reproducerbar IP med hög avkastning och låg ospecifik bindning
  • Minskad miljöpåverkan —icke-mikroplastisk pärlkärna och holistisk hållbar produktdesign
  • Flexibel —direkt och indirekt immunfällning hjälper till att säkerställa isolering av proteiner som inte finns i överflöd
  • Automationsfärdig —enkel automatisering för behov av hög genomströmning på Kingfishers provreningssystem
Enkel, skonsam och effektiv manuell separation
DynaGreen Protein A Magnetic Beads är mikroplastfria superparamagnetiska pärlor med rekombinant protein A (∼ 45 kDa) kovalent kopplad till ytan. De utvecklades för bekväm IP av målproteiner när IP-antikroppen interagerar starkt med Protein A (se underklassspecificitet i manualen). Den submikrona pärlans storlek (∼ 250 nm) ger låg sedimentation och en stor målinfångningsyta. Metoden är ett enkelt bind-inkubera-elueringsprotokoll utan någon för-clearing som krävs. Detta resulterar i en effektiv högutbytesisolering av målprotein genom direkt eller indirekt immunoutfällning på mindre än 80 minuter.
Den magnetiska separationstekniken som används av DynaGreen Protein A Magnetic Beads är snabba och skonsamma, vilket minskar fysisk stress för målproteinerna. Dessutom minskar den icke-porösa naturen hos pärlorna risken för att antikroppar fastnar och blir otillgängliga. Detta hjälper till att minimera mängden antikropp som krävs för att producera korrekta och reproducerbara resultat. Utbytet och renheten hos det isolerade målproteinet är mycket kompatibla för användning i western blotting och masspektrometri. Produktmanualen nedan innehåller en lista över nödvändiga reagenser, material och detaljer om kompatibla buffertrecept.
Snabbt och reproducerbart automatiserat arbetsflöde
De DynaGreen magnetiska pärlor är idealiska för anrikning med hög genomströmning. Denna process kan automatiseras med hjälp av något av våra KingFisher provreningssystem eller vätskehanterare.
Det automatiserade protokollet kan utföras på bara 40 minuter med upp till 96 prover per körning, vilket hjälper till att minska praktisk tid samtidigt som samma reproducerbara höga målutbyte och låga ospecifika bindning bibehålls jämfört med det manuella protokollet.
Ett certifierat val för miljömässigt hållbar forskning
Mikroplastfri DynaGreen Protein A Magnetic Beads är designade för både hög prestanda i immunutfällningsarbetsflöden och lägre miljöpåverkan. De ger exceptionell renhet och högt utbyte av målproteiner jämfört med andra magnetiska pärlor i både direkta och indirekta immunutfällningsarbetsflöden. Samtidigt har produkten en omfattande lista med tredjeparts ACT-märkt certifierade hållbara produktdesignelement genom att införliva principer för grön kemi och grön ingenjörskonst.
Att välja DynaGreen Protein A Magnetic Beads kan bidra till att minska miljöpåverkan från forskning utan att kompromissa med resultaten.
Lär dig mer om vår DynaGreen magnetiska pärlor och KingFisher provreningssystem:
  • Alternativa hållbara produkter: DynaGreen Protein A/G (kat. nr. 80106G) och DynaGreen Capture-Select anti-FC (flera arter) (kat. nr. 80107G)
  • DynaGreen magnetiska pärlor hållbarhet
  • DynaMag magneter för magnetiska pärlseparationer
  • KingFisher automationsprotokoll
  • KingFisher Flex instrumentvideo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gröna funktioner Mindre farligt, mindre avfall, hållbara förpackningar
Koncentration 20 mg/mL
Beskrivning Rekombinant protein A kovalent bundet till DynaGreen magnetiska pärlor
Material Järnoxid
Innehåll och lagring DynaGreen Protein A Magnetic Beads levereras i fosfatbuffert, pH 7,4, med ett biologiskt nedbrytbart ytaktivt ämne och ett konserveringsmedel. Förvara vid 2 –8 °C.
Diameter (metrisk) 250 nm
För användning med (utrustning) KingFisher™ Provreningssystem, DynaMag™ Magneter
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Frakt skick Omgivningstemperatur
Produktlinje DynaGreen
Kvantitet 0,5 ml, 20 reaktioner
För användning med (applikation) Immunfällning
Mål Proteiner
Typ Protein En magnetisk pärla
Ligandtyp Rekombinant protein A
Tillräckligt för 20 tester
Färg Brun
Renhet eller kvalitetsklass Endast för användning inom forskning
Certifikat och efterlevnad ISO9001 och ISO13485
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato