Läs mer
Invitrogen™ DynaMag™ -15 magnet
Produktkod. 10266783
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10266783 1 vardera Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10266783 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12301D
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
En magnet
Optimerad för effektiv cellisolering med alla typer av Dynabeads™ (intervall 1 –4,5μ m i diameter) i standardlabbrör på 15 ml.
  • Optimerad för effektiv cellisolering med alla typer av Dynabeads™ (intervall 1 –4,5μ m i diameter) i standardlabbrör på 15 ml
  • Rymmer 4 rör och kombinerar en stark magnetisk attraktion för effektiva separationer med en flexibel och smart ergonomisk design som säkerställer en bekväm arbetsställning
  • En lutningsmekanism på magneten möjliggör flexibilitet vid pipettering
  • Ger kontroll och synlighet av provet
  • Optimal arbetsvolym: 15 ml
  • Rymmer: 4 x 15 ml rör
För hantering av mindre bloduppsamlingsrör, FACS rör, eller liknande, se DynaMag™ -5 magnet (kat. nr. 12303D)
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller en magnet. Förvaras vid rumstemperatur
För användning med (utrustning) DynaMag™
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje DynaMag
Kvantitet 1 vardera
Typ Cellseparationsmagnet
Provvolym 4-15 mL