Läs mer
Invitrogen™ DynaMag™ -50 magnet
Produktkod. 10469193
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10469193 1 vardera Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10469193 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12302D
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
DynaMag-50-magneten kombinerar en stark magnetisk attraktion för effektiva separationer med en flexibel och ergonomisk design som säkerställer en bekväm arbetsställning.
DynaMag-50-magneten kombinerar en stark magnetisk attraktion för effektiva separationer med en flexibel och ergonomisk design som säkerställer en bekväm arbetsställning. En lutningsmekanism på magneten gör att du kan vila armbågarna medan du pipetterar. Magneten kan användas för vilket startprov som helst i kombination med alla typer av cellisolering Dynabeads™ .
  • Optimal arbetsvolym: 5 50—mL
  • Magneten rymmer 2 x 50 ml rör
  • Utmärkt kontroll och synlighet av dina isoleringar
Denna magnet ersätter Dynal MPC™ -50 magnet
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur
För användning med (utrustning) DynaMag™
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje DynaMag
Kvantitet 1 vardera
Typ Cellseparationsmagnet
Provvolym 10-50 mL