Läs mer
Invitrogen™ DynaMag™ -2 magnet
Produktkod. 10723874
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10723874 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 10723874 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12321D
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
En DynaMag-2-magnet
DynaMag-2-magneten kombinerar en stark magnetisk attraktion för effektiva separationer i standardmikrocentrifugrör med en flexibel och smart ergonomisk design.
DynaMag-2-magneten kombinerar en stark magnetisk attraktion för effektiva separationer i standardmikrocentrifugrör med en flexibel och smart ergonomisk design.
  • Optimal arbetsvolym: 10–2000 μl
  • Rymmer upp till 16 standard –1,5 2 mL mikrocentrifugrör i numrerade utrymmen
  • Bra kontroll och synlighet av prov
  • Det övre stället kan snabbt tas bort från magneten i basen, redo för återsuspension, vortexning, rotation eller manuell provskakning
  • Magnet kan användas med alla typer av Dynabeads för effektiv isolering av proteiner och nukleinsyror
  • Provstället kan enkelt tas bort från basmagneten för återsuspension, vortexning, rotation eller manuell provskakning
  • Mittpinne i ställningen säkerställer lika stor vortexning av alla rör
  • Ställ kan också tas bort och användas för att förvara rör
  • 16 numrerade provutrymmen gör en magnet för parallell hantering av flera prover
  • Med 8 rörpositioner på varje sida av stället kan du enkelt anpassa dina protokoll så att de passar för reaktioner på 96-brunnsplattor
Denna magnet är inte kompatibel med MX4 Mixer. Det avtagbara provstället finns också som separat artikel. Att köpa ett extra provställ minimerar behovet av att flytta rör mellan ställen. Stället kan placeras på bänken, i kylen eller i inkubatorn.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Magnet
Innehåll och lagring Innehåller en DynaMag™-2 magnet. Förvaras vid rumstemperatur
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje DYNAL , DynaMag , Dynabeads
Kvantitet 1 vardera