Läs mer
Invitrogen™ DynaMag™ - Snurrmagnet
Produktkod. 10358543
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10358543 1 vardera Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10358543 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12320D
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
En DynaMag-Spin-magnet
DynaMag-Spin magnet är optimerad för effektiv magnetisk separation av alla typer av Dynabeads (intervall –1 4,5μ m i diameter) i små provvolymer (1,5 ml) i mikrocentrifugrör.
DynaMag-Spin magnet är optimerad för effektiv magnetisk separation av alla typer av Dynabeads (intervall –1 4,5μ m i diameter) i små provvolymer (1,5 ml) i mikrocentrifugrör. DynaMag-Spin-magneten kombinerar en stark magnetisk attraktion för effektiva separationer med en flexibel och smart ergonomisk design. Magneten ligger bekvämt i handflatan och magnetfältets vinkel säkerställer effektiv isolering av proteiner och nukleinsyror i små provvolymer.
  • Optimal arbetsvolym: 10 1 –500μ L
  • Rymmer upp till sex standard 1,5 mL mikrocentrifugrör i numrerade utrymmen
  • Bra kontroll och synlighet av prover
  • Provstället kan snabbt tas bort från magneten i basen för återsuspension, vortexning eller manuell provskakning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Magnet
Innehåll och lagring Innehåller en DynaMag™ -Snurra magnet. Förvaras vid rumstemperatur.
För användning med (utrustning) DynaMag™
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje DYNAL, DynaMag
Kvantitet 1 vardera