Läs mer
Invitrogen™ DynaLight™ Substrat med RapidGlow™ Enhancer
Produktkod. 12897442
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12897442 100 ml Varje
1 options
Produktkod. 12897442 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4475406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8500.00 SEK
    6715.00 SEK / 100ml
    Save 1785.00 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
En färdig att använda kemiluminescerande substratformulering optimerad för att uppnå snabbare resultat i lösningsbaserade immunanalyser. Thermo Scientific DynaLight Substrat med RapidGlow Enhancer ger en robust kemiluminescerande reaktion när den katalyseras av alkali
I kombination med DynaLight Triggerlösning, DynaLight Substrat med RapidGlow Enhancer levererar maximal signal inom några sekunder. Den miljövänliga DynaLight Trigger Solution ger maximal signal inom 1 sekund efter tillägget, med en längre halveringstid till grundtillståndet än andra kemiluminescerande Flash-tekniker, vilket ger gott om tid att samla in data på ett tillförlitligt sätt.
  • Snabbare kinetik och högre signalnivåer än kolorimetriska, fluorescerande eller andra kemiluminiscerande kemi
  • Känslig attomoledetektion av renat alkaliskt fosfatasenzym
  • Optimerad formulering för både mikroplattor och pärlbaserade analyser
  • Substratstabilitet över 1 år vid 4 °C
  • Kompatibilitet med automatiserade plattformar med triggerlösning/positioner redan på plats
  • Inkluderar 1,2-dioxetan kemiluminescerande substrat och en polymer förstärkare som möjliggör ultrakänslig immunanalysdetektion med alkalisk fosfatasmärkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp ELISA-substrat
Kvantitet 100 ml
Detektionsmetod Kemiluminescens
Analyskänslighet 1 pg/mL
Form Vätska
Formatera Flaska
För användning med (utrustning) Luminometer (mikroplatta)
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Produktlinje DynaLight, NovaBright, RapidGlow
Provtyp Cellkulturer, helblod, serum
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Typ av substrat Alkaliskt fosfatas
Testtid 2 min.
Innehåll och lagring 1 bärnstensfärgad flaska— Förvara vid 2 till 8 °C
Frakt skick Våt is
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning. Inte avsedd för human eller animalisk teurapeutisk eller diagnostisk användning