Läs mer
Molecular Probes™ DynaLight™ Substrat med RapidGlow™ Enhancer
Beskrivning
Uppnå snabbare ELISA resultat med DynaLight™ Substrat med RapidGlow™ Enhancer, en färdig att använda kemiluminescerande substratformulering som har optimerats för att uppnå snabbare resultat i lösningsbaserade analyser. De DynaLight™ Substrat med RapidGlow™ Enhancer-formuleringen inkluderar 1,2-dioxetan kemiluminescerande substrat och en polymer förstärkare som möjliggör ultrakänslig immunanalysdetektion med alkalisk fosfatasmärkning.
Funktioner av DynaLight™ Substrat med RapidGlow™ Förbättrare:
Snabbare kinetik och högre signalnivåer än kolorimetriska, fluorescerande eller andra kemiluminiscerande kemi
Känslig attomoledetektion av renat alkaliskt fosfatasenzym
Optimerad formulering för både mikroplattor och pärlbaserade analyser
Substratstabilitet över 1 år vid 4 °C
Kompatibilitet med automatiserade plattformar med triggerlösning/positioner redan på plats
De DynaLight™ Substrat med RapidGlow™ Enhancer ger en robust kemiluminescerande reaktion när den katalyseras av alkaliskt fosfatas. Denna reaktion uppnår maximal ljusemission inom 2 minuter och bibehåller en ihållande signal i timmar. I kombination med DynaLight™ Triggerlösning, DynaLight™ Substrat med RapidGlow™ Enhancer levererar maximal signal inom några sekunder. Den miljövänliga DynaLight™ Trigger Solution ger maximal signal inom 1 sekund efter tillägget, med en längre halveringstid till grundtillståndet än andra kemiluminescerande Flash-tekniker, vilket ger gott om tid att samla in data på ett tillförlitligt sätt.
Endast för forskning. Inte avsedd för human eller animalisk teurapeutisk eller diagnostisk användning
Funktioner av DynaLight™ Substrat med RapidGlow™ Förbättrare:
De DynaLight™ Substrat med RapidGlow™ Enhancer ger en robust kemiluminescerande reaktion när den katalyseras av alkaliskt fosfatas. Denna reaktion uppnår maximal ljusemission inom 2 minuter och bibehåller en ihållande signal i timmar. I kombination med DynaLight™ Triggerlösning, DynaLight™ Substrat med RapidGlow™ Enhancer levererar maximal signal inom några sekunder. Den miljövänliga DynaLight™ Trigger Solution ger maximal signal inom 1 sekund efter tillägget, med en längre halveringstid till grundtillståndet än andra kemiluminescerande Flash-tekniker, vilket ger gott om tid att samla in data på ett tillförlitligt sätt.
Endast för forskning. Inte avsedd för human eller animalisk teurapeutisk eller diagnostisk användning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | DynaLight™ Substrat med RapidGlow™ Enhancer, 1L, vätska, kemiluminescensdetektionsmetod, cellkulturer, serum, helblodsprov, 1 pg/ml känslighet, 2 min. Reaktionstid, för proteinanalyser och analys |
| Produkttyp | ELISA Substrat med Enhancer |
| Kvantitet | 1 l |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| Analyskänslighet | 1 pg/mL |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Proteinbiologi, cellanalys, enzymreporteranalyser, ELISA , proteinanalyser och analys, alkaliska fosfatasanalyser, bygg din egen immunanalys |
| Provtyp | Cellkulturer, helblod, serum |
| Testtid | 2 min. |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Visa mer |