Läs mer
Molecular Probes™ DynaLight™ Triggerlösning
Produktkod. 12807452
Change view
Kvantitet:
100 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12807452 1 l Varje
12887442 100 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12807452 Leverantör Molecular Probes™ Leverantörsnummer 4475409
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Uppnå snabbare ELISA resultat med DynaLight™ Trigger Solution när den används i kombination med DynaLight™ Substrat med RapidGlow™ Enhancer, en färdig att använda kemiluminescerande substratformulering som har optimerats för att uppnå snabbare resultat i lösningsbaserade analyser.
Funktioner av DynaLight™ Substrat med RapidGlow™ Förbättrare:
• Snabbare kinetik och högre signalnivåer än kolorimetriska, fluorescerande eller andra kemiluminiscerande kemi
• Känslig attomoledetektion av renat alkaliskt fosfatasenzym
• Optimerad formulering för både mikroplattor och pärlbaserade analyser
• Underlagsstabilitet i över 1 år vid 4 C Kompatibel °med
•automatiserade plattformar med triggerlösning/positioner som redan finns på plats.
DynaLight™ Substrat med RapidGlow™ Enhancer ger en robust kemiluminescerande reaktion när den katalyseras av alkaliskt fosfatas. Denna reaktion uppnår maximal ljusemission inom 2 minuter och bibehåller en ihållande signal i timmar. I kombination med DynaLight™ Triggerlösning, DynaLight™ Substrat med RapidGlow™ Enhancer levererar maximal signal inom några sekunder. Den miljövänliga DynaLight™ Trigger Solution ger maximal signal inom 1 sekund efter tillägget, med en längre halveringstid till grundtillståndet än andra kemiluminescerande Flash-tekniker, vilket ger gott om tid att samla in data på ett tillförlitligt sätt.
Endast för forskningsanvändning. Inte avsedd för human eller animalisk teurapeutisk eller diagnostisk användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Triggerlösning
Kvantitet 1 l
Detektionsmetod Kemiluminescens
Analyskänslighet 1 pg/mL
Form Vätska
För användning med (utrustning) Luminometer (rörbaserad)
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Produktlinje DynaLight
Provtyp Cellkulturer, helblod, serum
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Typ av substrat Alkaliskt fosfatas
Testtid 31 sek.
Innehåll och lagring 2 klara flaskor. Förvara (i rumstemperatur.)