Beskrivning
Dynalon Cuvette Stand holds up to 12 standard-sized cuvettes
Accepts twelve 10-mm pathlength square cuvettes without obstructing tops. Polyethylene holder also stores cuvettes horizontally after use.
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Cuvette Stand |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | Polyeten |
| För användning med (utrustning) | Standard Sized Cuvettes |
| För användning med (applikation) | Holding 12 Standard Size Cuvettes |
| Form | Rektangel |