Läs mer
Invitrogen™ DynaMag™ -5 magnet
Beskrivning
DynaMag-5-magneten rymmer rör från –11 16 mm i diameter (t.ex. flödescytometrirör och de flesta bloduppsamlingsrör), med en optimal arbetsvolym på 1 5 –mL. Magneten rymmer 8 rör och är kompatibel med alla Dynabeads (1 4,–5μ m i diameter). När man utför cellseparation med hjälp av Dynabeads , a DynaMag magnet krävs. Olika magneter är optimerade för olika arbetsvolymer och rörstorlekar.
- DynaMag-5 magnet innehåller högsta magnetiska material och separerar ev Dynabeads snabbt, effektivt och konsekvent
- DynaMag-5-magneten är liten, lätt att hantera och hjälper till att säkerställa effektiv separation av upp till 8 cellprover samtidigt
- Inkluderat SampleRack har numrerade positioner (1 till 8) för enkel kontroll av dina prover och en design som säkerställer god synlighet för provet när den placeras på magnetbasen
- Flexibla klämmor som håller rören på plats tillåter magneten att rymma många olika rörstorlekar
- SampleRack är en separat enhet som kan tas bort från magnetbasen för att underlätta vortexning, tvättning eller återsuspension
- Ytterligare SampleRacks tillgängliga separat
DynaMag-5-magnet ska inte användas med vanliga 15 mL-rör. För 15 ml rör använd DynaMag-15 magnet.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Magnet |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur |
| För användning med (utrustning) | 12301D, 12302D |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | DynaMag |
| Kvantitet | 8 prover |
| Kapacitet (metrisk) | 1 to 5 mL |