Läs mer
Invitrogen™ DynaMag™ -PCR-magnet
Beskrivning
MAGnify™ ChIP-systemet använder en ny magnet som är kompatibel med 0,2 ml PCR-remsrör. Denna magnet är avgörande för att möjliggöra minskat startantal och volymer för immunprecipitation och tvätt. Denna nya magnetseparator gör det möjligt att uppnå resultat snabbt och enkelt samtidigt som den erbjuder friheten att samtidigt utföra flera ChIP-tester i PCR-rör med en flerkanalpipetter.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara magneten i rumstemperatur. |
| För användning med (utrustning) | DynaMag™ |
| Produktlinje | DynaMag |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Frakt skick | Rumstemperatur |