Läs mer
Invitrogen™ SampleRack (för DynaMag™ -5 magnet)
Beskrivning
Kräver
Magnetbas
Byt ut eller komplettera magneter SampleRacks när du använder DynaMag-5-magneten eller när du bearbetar mer än åtta prover åt gången. SampleRack avsett för användning med basen på DynaMag-5-magneten. SampleRack rymmer upp till åtta cellprov åt gången, med numrerade positioner (1 till 8) för enkel kontroll av prover och en design som säkerställer god synlighet för provet när den placeras på magnetbasen (medföljer ej). Flexibla klämmor håller rören på plats och rymmer rör –från 11 16 mm i diameter, inklusive de flesta standardflödesrör och bloduppsamlingsrör (Vacutainer; rör), med en optimal arbetsvolym på 1 –5 mL.
SampleRack DynaMag-5-magnet ska inte användas med vanliga 15 mL-rör (använd använd DynaMag-15-magnet).
Beställningsinfo
Shipping Condition: Room Temperature
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provställ |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur |
| För användning med (utrustning) | DynaMag™ -5 |
| Produktlinje | DynaMag |
| Kvantitet | 8 prover |
| Frakt skick | Rumstemperatur |