Läs mer
ABEBA™ Dynamisk antracit arbetsträskor Ob ESD
Produktkod. 17101365
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 17101365
Brand: ABEBA™ 37328/48
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dynamiska yrkesträskor i antracit med icke-vikbar hälrem, utbytbar aktiv innersula, halksäker TPU-yttersula
  • Andningsbara, lätta, bekväma arbetsträskor
  • Följ EN ISO 20347: 2012, OB SRC
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Halksäker TPU yttersula
  • Bra dämpning
  • Energiupptagning i hälområdet
  • Vattenavvisande antracitstickad textil
  • Ej vikbar hälrem, justerbar
  • Uttagbar aktiv komfortsula
Specifikationer
Färg Antracit
Material Stickat tyg
Storlek 48
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ESD-avledande enligt EN 61340 Klimatklass 1, Uppfyller EN ISO 20347: 2012 OB SRC
Kön Unisex
Ankel stil Träskor
Vattentät Vattentålig
Produkttyp OB SRC ESD