Läs mer
ABEBA™ Dynamisk antracit arbetsträskor Ob ESD
Dynamiska yrkesträskor i antracit med icke-vikbar hälrem, utbytbar aktiv innersula, halksäker TPU-yttersula
Brand: ABEBA™ 37328/40
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Andningsbara, lätta, bekväma arbetsträskor
- Följ EN ISO 20347: 2012, OB SRC
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Halksäker TPU yttersula
- Bra dämpning
- Energiupptagning i hälområdet
- Vattenavvisande antracitstickad textil
- Ej vikbar hälrem, justerbar
- Uttagbar aktiv komfortsula
Specifikationer
| Antracit | |
| 40 | |
| Unisex | |
| Vattentålig |
| Stickat tyg | |
| ESD-avledande enligt EN 61340 Klimatklass 1, Uppfyller EN ISO 20347: 2012 OB SRC | |
| Träskor | |
| OB SRC ESD |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
ABEBA™ Dynamisk antracit arbetsträskor Ob ESD > Storlek: 40
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering