Läs mer
BINDER™ Dynamisk miljösimuleringskammare
Produktkod. 31876384 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
734 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31876384 734 L
1 options
Produktkod. 31876384 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90200523
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Lämplig för köld- och värmetestning baserat på aktuella temperatur- och klimattestmetoder enligt DIN och IEC standarder.
  • Temperaturområde: -40 °C till -180 °C
  • Luftfuktighetsintervall: 10 % till 98 % RH
  • Fuktreglering med kapacitiv fuktsensor och ångbefuktning
  • APT.line™ Förvärmningskammarteknik
  • Intuitiv pekskärmskontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
  • CFC-fritt köldmedium R-452A
  • Integrerad vattenlagringstank, 20 L
  • 1 ställ i rostfritt stål
  • Accessport med silikonkontakt (modeller 56, 115, 240, 400), 50 mm, vänster
  • 2 åtkomstportar med silikonpluggar (modeller 720, 1020), 80 mm, vänster och höger
  • 4 nollspänningsreläkontakter
  • Uppvärmt visningsfönster med LED interiörbelysning
Specifikationer
Larmtyper Hörbar, visuell
Controllertyp PID
Kapacitet (metrisk) 734 L
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 3 årskurser/max 11.
Pluggtyp CEE 16 / 6 H-kontakt 5-pins
Relativ luftfuktighet 10 till 98 %
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +180 °C
Typ Miljökammaren
Visa Pekskärm
Uppvärmningstid 85 min., -40 °C till +180 °C
Fuktighetsnoggrannhet ≤2, 5 ± % r.F.
Fuktighetskontroll Ja
Inkluderar 1 rostfri stålställning, BINDER Multi Management Software APT-COMTM basic edition, 2 accessportar med silikonplugg, 80 mm, vänster och höger, 4 stadiga dubbla hjul med bromsar fram
Antal hjul 4
Antal dörrar 1
Hamnar 2
Programmerbarhet Ja
Programmerbar intervalltid Ja
Skyddsklass Klass 2 (DIN 12880)
Kylmedel R744
Mått (D x B x H) Inredning 600 x 1200 x 1020 mm
Vikt (metrisk) 379 kg
Spänning 400 V