Läs mer
ABEBA™ Dynamic Flow Antracit Occupational Slip-On O1
Slip-on yrkesskor, stickat antracittyg som andas, utbytbar aktiv MediFit innersula, halksäker TPU yttersula
Brand: ABEBA™ 7375/41
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Andas, lätt, bekväm
- Följ EN ISO 20347: 2012, O1 SRC
- Halksäker TPU yttersula
- Bra dämpning
- Energiupptagning i hälområdet
- Antracitstickat tyg som andas
- Dubbelt elastiskt band passningssystem
- Uttagbar aktiv Medifit innersula
Specifikationer
Antracit | |
41 | |
Unisex | |
Vattenavvisande |
Stickat tyg | |
Följ EN ISO 20347: 2012 O1 SRC | |
Slip-on | |
O1 SRC ESD |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
ABEBA™ Dynamic Flow Antracit Occupational Slip-On O1 > Storlek: 41
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering