Läs mer
ABEBA™ Dynamiska vita arbetsträskor Ob ESD
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- Andningsbara, lätta, bekväma arbetsträskor
- Följ EN ISO 20347: 2012, OB SRC
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Halksäker TPU yttersula
- Bra dämpning
- Energiupptagning i hälområdet
- Vattenavvisande vit stickad textil
- Ej vikbar hälrem, justerbar
- Uttagbar aktiv komfortsula
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | Stickat tyg |
| Storlek | 41 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | ESD-avledande enligt EN 61340 Klimatklass 1, Uppfyller EN ISO 20347: 2012 OB SRC |
| Kön | Unisex |
| Ankel stil | Träskor |
| Vattentät | Vattenavvisande |
| Produkttyp | OB SRC ESD |