Läs mer
Dynamin Inhibitor I, Dynasore, TRC
Produktkod. 30179470
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179470 10 mg
30179638 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30179470 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD82650810MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 304448-55-3
Molekylformel C18 H14 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 322.315
Synonym 3-Hydroxy-[(3,4-dihydroxyphenyl)methylene]hydrazide 2-Naphthalenecarboxylic Acid
IUPAC-namn N-[(3,4-dihydroxyphenyl)methylideneamino]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide
LEDER Oc1ccc(C=NNC(=O)c2cc3ccccc3cc2O)cc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dynamin Inhibitor I, Dynasore
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H14N2O4/c21-15-6-5-11(7-17(15)23)10-19-20-18(24)14-8-12-3-1-2-4-13(12)9-16(14)22/h1-10,21-23H,(H,20,24)
Formel vikt 322.095