Läs mer
Gibco™ Dynamis™ AGT™ Medium
Produktkod. 15440823 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
10 kg
10 l
100 l
Förpackningsstorlek:
1 L
100 L
10kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15440823 1 l 1 L
15450994 10 kg 10kg
15440994 100 l 100 L
16350876 10 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15440823 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A2617504
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Gibco Dynamis AGT torrformatmedium är speciellt utformat för att erbjuda högsta prestanda och utbyte med rekombinant odling av batch och matad batch. CHO celler i en kemiskt definierad miljö.
Gibco Dynamis AGT torrformatmedium är speciellt utformat för att erbjuda högsta prestanda och utbyte med rekombinant odling av batch och matad batch. CHO celler i en kemiskt definierad miljö. Gibco Dynamis medium har också visat sig stödja robust tillväxt av HEK293-celler för adenovirusproduktion. Den kemiskt definierade, proteinfria, komponentfria formuleringen av animaliskt ursprung ger kraften att uppnå höga titrar, starta processutveckling snabbare och effektivisera eller förenkla överföringen till tillverkningsskala.
Kraft för att uppnå högre titrar
Dynamis AGT Medium är förstärkt för att hjälpa till att maximera rekombinant CHO celltillväxt och proteinuttryck i suspensionssatskultur, vilket ger 170 % större produktion än utvalda konkurrerande medier med enkelt glukostillskott på dag 14. Kulturer som vuxit in Dynamis AGT Medium sträcker sig till ännu högre titrar som visar god cellviabilitet fram till dag 21. Detta medium kan också ge upp till 60 % större tillväxt och produktion med matad sats jämfört med enbart glukos-matad satskultur för utvalda cellinjer och tillämpningar när det används med EfficientFeed C+-tillägg (kat. nr. A2503104).
Kraft att starta processutveckling snabbare
Som ett befäst medium, Dynamis AGT ger kraften att nå en hög celltäthet över 10 miljoner celler per ml snabbare än konkurrerande produkter och upprätthåller den celltätheten längre genom att bara upprätthålla glukosnivåerna. Den livskraftiga celltillväxten som uppnås gör det till ett bra val för uppskalning om du har börjat med CD FortiCHO medium. När den paras ihop med EfficientFeed C+ Supplement (A2503104), det ger ett snabbt och effektivt sätt att utveckla en process.
Kraften att effektivisera överföringen till tillverkning
Genom att välja Dynamis AGT Medium får du inte bara fördelarna med mediumformuleringen, utan också fördelarna med AGT torrformatteknik. Denna allt-i-ett-produkt är designad för att förenkla uppskalning och tillverkning genom att vara lätt att rekonstituera (tillsätt bara vatten), utan att behöva justera pH eller osmolaritet. Detta kan bidra till att ge effektivitet genom enkelhet i försörjningskedjan, enkel rekonstruktion och därför bidra till att minska kostnaderna.
Använda Dynamis AGT Medium när:
  • Cellinjen du använder är en transfekterad CHO K1, GS CHO , eller CHO-S cellinje
  • Cellinjen du använder är HEK293 för adenovirusproduktion
  • Maximal satsvis odlingscelldensitet och proteintitrar behövs
  • Du har tid att anpassa celler till ett nytt medium i ett försök att maximera titrar
  • Cellhälsa vid skörd är en prioritet för nedströmsbearbetning
När ska man överväga en annan Gibco medium
Överväg CD OptiCHO Medium (12681011) när:
  • Du använder en transfekterad CHO annan cellinje än CHO K1, GS CHO , eller CHO-S cellinjer
  • Optimering av utfodringsstrategier kommer att vara en del av ditt basmediumvalstestning i ett försök att maximera produktiviteten
  • Din CHO cellinje är svår att växa eller anpassa
Överväg CD CHO Medium (10743029) när:
  • Din GS CHO celler rekommenderas att odlas i CD CHO medium
  • Dina celler har framgångsrikt odlats i CD CHO medium i det förflutna och din process närmar sig en lagstadgad ansökan (DMF tillgänglig)
Överväg CD DG44 Medium (12610010) när:
  • Du använder parental DG44 eller DXB11 CHO celler (dhfr-)
Designa ditt eget media specifikt för dina behov
Oavsett om det är ett experiment på bänknivå eller en storskalig biotillverkningsprocess, erbjuder vi specialiserade format, förpackningar och kvalitetsnivåer som är specifika för dina behov. Med Gibco cGMP Media Custom Services, kan du sätta tillverkningskraften och år av teknisk erfarenhet från &våra FoU- och bioproduktionsapplikationsspecialister för dig.
Gibco är ett registrerat varumärke som tillhör ThermoFisher Scientific Inc. Dynamis och CD FortiCHO är varumärken för Thermo Fisher Scientific Inc. , ActiCHO är ett varumärke för Cytiva , BalanCD är ett registrerat varumärke för Irvine Scientific Försäljning Co. , Cellvento är ett registrerat varumärke för Merck KGAA, EXCELL är ett registrerat varumärke för Millipore Sigma , HyCell är ett registrerat varumärke för Cytiva , och PowerCHO är ett registrerat varumärke för Lonza .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje CHO DG44, CHO-S , cGMP Banked, CHO-S , CHO-Kl, GS-CHO
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt
Form Pulver (AGT )
Produkttyp AGT Medium
Produktlinje AGT, Dynamis
Kvantitet 1 l
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Formatera Säkerhetshållare
Innehåll och lagring Medium i torrt format.
Förvara mörkt och torrt vid 2 °C till 8 °C.
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Varning: För tillverkning, bearbetning eller ompackning.