Läs mer
Gibco™ Dynamis™ AGT™ Medium
Codice prodotto. 15450994 Sfoglia Tutto Gibco Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 l
10 kg
10 l
100 l
Dimensione della confezione:
1 L
100 L
10kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
15450994 10 kg 10kg
15440823 1 l 1 L
15440994 100 l 100 L
16350876 10 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15450994 Fornitore Gibco™ N. del fornitore A2617503
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visualizza tutte le promozioni
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Gibco Dynamis AGT torrformatmedium är speciellt utformat för att erbjuda högsta prestanda och utbyte med rekombinant odling av batch och matad batch. CHO celler i en kemiskt definierad miljö.
Gibco Dynamis AGT torrformatmedium är speciellt utformat för att erbjuda högsta prestanda och utbyte med rekombinant odling av batch och matad batch. CHO celler i en kemiskt definierad miljö. Gibco Dynamis medium har också visat sig stödja robust tillväxt av HEK293-celler för adenovirusproduktion. Den kemiskt definierade, proteinfria, komponentfria formuleringen av animaliskt ursprung ger kraften att uppnå höga titrar, starta processutveckling snabbare och effektivisera eller förenkla överföringen till tillverkningsskala.
Kraft för att uppnå högre titrar
Dynamis AGT Medium är berikat för att maximera rekombinant CHO celltillväxt och proteinuttryck i suspensionsbatchkultur, vilket ger 170 % högre produktion än utvalda konkurrerande medier med enkel glukostillskott redan dag 14. Kulturer odlade i Dynamis AGT Medium sträcker sig till ännu högre titrar och visar god celllivskraft fram till dag 21. Detta medium kan också ge upp till 60 % större tillväxt och produktion av fodersatser jämfört med endast glukosbaserad satsodling för utvalda cellinjer och applikationer när det används med EfficientFeed C+ Supplement (Kat. Nej. A2503104).
Kraft att starta processutveckling snabbare
Som ett berikat medium ger det Dynamis AGT kraften att nå en hög celltäthet på över 10 mil. celler per ml snabbare än konkurrerande produkter och upprätthåller celltätheten längre genom att bara upprätthålla glukosnivåerna. Den livskraftiga celltillväxten som uppnås gör det till ett bra val för uppskalning om du har börjat med CD-medium FortiCHO . När det kombineras med EfficientFeed C+ Supplement (A2503104) ger det ett snabbt och effektivt sätt att utveckla en process.
Kraften att effektivisera överföringen till tillverkning
Genom att välja Dynamis AGT medium får du inte bara fördelarna med mediumformuleringen, utan också fördelarna med AGT torrformatsteknologi. Denna allt-i-ett-produkt är utformad för att förenkla uppskalning och tillverkning genom att vara lätt att återskapa (bara tillsätt vatten), utan behov av justeringar av pH eller osmolaritet. Detta kan bidra till effektiviseringar genom enkelhet i leveranskedjan, återskapa enkelhet och därmed bidra till att minska kostnaderna.
Använd Dynamis AGT Medium när:
  • Celllinjen du använder är en transfekterad CHO K1-, GS CHO - eller CHO-S celllinje
  • Cellinjen du använder är HEK293 för produktion av adenovirus
  • Maximala batchkultur-celltätheter och proteintitrare behövs
  • Du har tid att anpassa celler till ett nytt medium för att maximera titrar
  • Cellhälsa vid skörd är en prioritet för nedströms bearbetning
När ska man överväga ett annat Gibco medium
Tänk på CD OptiCHO Medium (12681011) när:
  • Du använder en transfekterad CHO celllinje som CHO inte är K1, GS CHO eller CHO-S cellinjer
  • Optimering av utfodringsstrategier kommer att vara en del av din basmediumselektionstestning i ett försök att maximera produktiviteten
  • Din CHO celllinje är svår att växa eller anpassa sig till
Betrakta CD CHO Medium (10743029) när:
  • Dina GS-celler CHO rekommenderas att odlas i CD-medium CHO
  • Dina celler har framgångsrikt odlats i CD-medium CHO tidigare och din process närmar sig en regulatorisk ansökan (DMF tillgänglig).
Betrakta CD DG44 Medium (12610010) när:
  • Du använder föräldrarnas DG44- eller DXB11-celler CHO (dhfr-)
Designa ditt eget medium som är specifikt efter dina behov
Oavsett om det är ett laboratorieexperiment eller en storskalig biotillverkningsprocess erbjuder vi specialiserade format, förpackningar och kvalitetsnivåer anpassade efter dina behov. Med Gibco cGMP Media Custom Services kan du använda tillverkningskraften och många års teknisk erfarenhet hos våra R &D och Bioproduktionsapplikationsspecialister för dig.
Gibco är ett registrerat varumärke för ThermoFisher Scientific Inc. Dynamis och CD FortiCHO är varumärken för Thermo Fisher Scientific Inc., ActiCHO är ett varumärke för Cytiva, BalanCD är ett registrerat varumärke för Irvine Scientific försäljning Co., Cellvento är ett registrerat varumärke för Merck KGAA, EXCELL är ett registrerat varumärke för Millipore Sigma, HyCell är ett registrerat varumärke för Cytiva, och PowerCHO är ett registrerat varumärke för Lonza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Celllinje CHO DG44, CHO-S, cGMP Banked, CHO-S, CHO-K1, GS-CHO
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt
Form Powder (AGT)
Produkttyp AGT Intermediär
Produktlinje AGT, Dynamis
Kvantitet 10 kg
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Formatera Dubbel plastpåse med torkmedel i Ropack Bucket
Innehåll och lagring Torrformatmedium.
Förvara i mörker och torka vid 2°till 8°grader.
Varning: För tillverkning, bearbetning eller ompackning.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.